Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert précises Samco™
Code produit 15397803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
40 μl
50 μl
60 µl
80 µl
100 μl
150 μl
200 µl
250 μl
300 µl
400 µl
Longueur (métrique):
13.41cm
5,3 cm
15.04cm
5,9 cm
16.46cm
7.49cm
7.95cm
8.3cm
8,89 cm
9,5 cm
10.19cm
10,6 cm
Stérilité:
Non stérile
Description:
Pipette de transfert précise de 300 µl
Pipettes de transfert précises
Pipettes de transfert précises Samco
Pipettes de transfert précises de 50 µl
Pipettes de transfert précises, 200 µl
Conditionnement:
500 pièces
5000 PCS
5000 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Longueur (métrique) Stérilité Description Conditionnement
15397803 250 μl 10.19cm Non stérile Pipettes de transfert précises Samco 500 pièces
12364518 20 μl 5,3 cm Non stérile Pipettes de transfert précises 5000 pièces
15595243 20 μl 13.41cm Non stérile Pipettes de transfert précises Samco 500 pièces
15317903 40 μl 15.04cm Non stérile Pipettes de transfert précises Samco 500 pièces
15327903 60 µl 16.46cm Non stérile Pipettes de transfert précises Samco 500 pièces
15176284 80 µl 7.49cm Non stérile Pipettes de transfert précises Samco 5000 PCS
13450778 100 μl 8.3cm Non stérile Pipettes de transfert précises Samco 5000 pièces
15337903 150 μl 7.95cm Non stérile Pipettes de transfert précises Samco 500 pièces
15397903 400 µl 10,6 cm Non stérile Pipettes de transfert précises 500 pièces
15367903 50 μl 5,9 cm Non stérile Pipettes de transfert précises de 50 µl 500 pièces
15377903 200 µl 8,89 cm Non stérile Pipettes de transfert précises, 200 µl 500 pièces
15387903 300 µl 9,5 cm Non stérile Pipette de transfert précise de 300 µl 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15397803 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 191NL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.80€
    40.00€ / 500 pièces
    Économisez 2.80€
    6% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Distribuez avec précision des volumes allant de 20 à 400 μl grâce à ces pipettes de transfert précises. Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable.
Effectuez des distributions précises de volumes de 20 à 400 μl grâce aux pipettes de transfert à volume exact Thermo Scientific™ Samco™. Les pipettes de transfert Samco sont fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable. Leur surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines importantes due aux interactions. Elles peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation.
  • En PE non toxique et incassable
  • Non stériles
  • Surface à faible affinité
  • Peuvent être stockées au congélateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pipettes de transfert précises Samco
Diamètre (métrique) externe 3mm
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 250 μl
Longueur (métrique) 10.19cm