Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert précises Samco™
Código de producto. 15397903
Cambiar vista
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
40 μl
50 μl
60 µl
80 µl
100 μl
150 μl
200 µl
250 μl
300 µl
400 µl
Longueur (métrique):
13.41cm
5,3 cm
15.04cm
5,9 cm
16.46cm
7.49cm
7.95cm
8.3cm
8,89 cm
9,5 cm
10.19cm
10,6 cm
Stérilité:
Non stérile
Description:
Pipette de transfert précise de 300 µl
Pipettes de transfert précises
Pipettes de transfert précises Samco
Pipettes de transfert précises de 50 µl
Pipettes de transfert précises, 200 µl
Tamaño de la unidad:
500 pièces
5000 PCS
5000 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volume (métrique) Longueur (métrique) Stérilité Description Tamaño de la unidad
15397903 400 µl 10,6 cm Non stérile Pipettes de transfert précises 500 pièces
15397803 250 μl 10.19cm Non stérile Pipettes de transfert précises Samco 500 pièces
12364518 20 μl 5,3 cm Non stérile Pipettes de transfert précises 5000 pièces
15595243 20 μl 13.41cm Non stérile Pipettes de transfert précises Samco 500 pièces
15317903 40 μl 15.04cm Non stérile Pipettes de transfert précises Samco 500 pièces
15327903 60 µl 16.46cm Non stérile Pipettes de transfert précises Samco 500 pièces
15176284 80 µl 7.49cm Non stérile Pipettes de transfert précises Samco 5000 PCS
13450778 100 μl 8.3cm Non stérile Pipettes de transfert précises Samco 5000 pièces
15337903 150 μl 7.95cm Non stérile Pipettes de transfert précises Samco 500 pièces
15367903 50 μl 5,9 cm Non stérile Pipettes de transfert précises de 50 µl 500 pièces
15377903 200 µl 8,89 cm Non stérile Pipettes de transfert précises, 200 µl 500 pièces
15387903 300 µl 9,5 cm Non stérile Pipette de transfert précise de 300 µl 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15397903 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 967NL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.30€
    34.20€ / 500 pièces
    Économisez 4.10€
    10% de réduction
Ver todas las promociones
Expédition estimée: 25-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Distribuez avec précision des volumes allant de 20 à 400 μl grâce à ces pipettes de transfert précises. Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable.
Effectuez des distributions précises de volumes de 20 à 400 μl grâce aux pipettes de transfert à volume exact Thermo Scientific™ Samco™. Les pipettes de transfert Samco sont fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable. Leur surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines importantes due aux interactions. Elles peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation.
  • En PE non toxique et incassable
  • Non stériles
  • Surface à faible affinité
  • Peuvent être stockées au congélateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Description Pipettes de transfert précises
Diamètre (métrique) externe 3,8 mm
Matériau Polyéthylène basse densité
Stérilité Non stérile
Graduée Non
Type d’emballage En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte
Volume (métrique) 400 µl
Longueur (métrique) 10,6 cm
Type Pipettes de transfert précises
Jetable Oui
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.