Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert extra longues Samco™
GREENER_CHOICE
Code produit 15357853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
6 ml
6 ml
10,7 ml
23 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type d’emballage:
10/sachet, 400/boîte.
100/paquet
20/sachet, 100/boîte.
20/sachet, 400/boîte.
20 / sac, 100 / sachet, 800 / boîte
20 / sac, 400 / sachet, 3200 / boîte
400/paquet
Emballage individuel
Emballage individuel, 100/boîte
Emballage individuel, 400/boîte
En vrac 100/sachet, 10 sachets/boîte, 1000/boîte
En vrac 400/sachet, 8 sachets/boîte, 4000/boîte
Quantité:
10/sachet, 400/boîte
100/boîte
100/paquet
100/pqt 800/Cs ( individuall enveloppé )
100/pqt 800/Cs ( sacs de 20 )
100/sachet 1000/boîte
20/sachet, 100/boîte
20/sachet, 400/boîte
400/Pk 3200/Cs ( sacs de 20 )
400/Pk 3200/Cs (emballées individuellement )
400/Pk 4000/Cs
400/boîte
400/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
400 PCS
400 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Type d’emballage Quantité Conditionnement
15357853 6 ml Non stérile En vrac 400/sachet, 8 sachets/boîte, 4000/boîte 400/Pk 4000/Cs 400 pièces
15377853 6 ml Stérile Emballage individuel 400/Pk 3200/Cs (emballées individuellement ) 400 pièces
15387853 6 ml Stérile 20 / sac, 400 / sachet, 3200 / boîte 400/Pk 3200/Cs ( sacs de 20 ) 400 pièces
15367853 6 ml Stérile 10/sachet, 400/boîte. 10/sachet, 400/boîte 400 PCS
10111360 6 ml Non stérile 400/paquet 400/boîte 400 pièces
11327873 6 ml Stérile 10/sachet, 400/boîte. 10/sachet, 400/boîte 400 pièces
11317873 6 ml Stérile Emballage individuel, 400/boîte 400/paquet 400 pièces
10705502 6 ml Stérile 20/sachet, 400/boîte. 20/sachet, 400/boîte 400 pièces
15242079 10,7 ml Non stérile En vrac 100/sachet, 10 sachets/boîte, 1000/boîte 100/sachet 1000/boîte 1000 pièces
15397853 10,7 ml Stérile Emballage individuel 100/pqt 800/Cs ( individuall enveloppé ) 100 pièces
15307863 10,7 ml Stérile 20 / sac, 100 / sachet, 800 / boîte 100/pqt 800/Cs ( sacs de 20 ) 100 pièces
11651839 23 ml Non stérile 100/paquet 100/boîte 100 pièces
11337873 23 ml Stérile Emballage individuel, 100/boîte 100/paquet 100 pièces
11347873 23 ml Stérile 20/sachet, 100/boîte. 20/sachet, 100/boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 15357853 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 262
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réalisez des échantillonnages sûrs et faciles à partir de récipients de grande taille, à l’aide de ces pipettes de transfert extra-longues parfaitement adaptées aux applications de recherche.
Idéales pour les applications de recherche, ces pipettes de transfert extra longues à poire intégrée éliminent la nécessité de bouchage, de conditionnement et d’autoclavage et empêchent toute contamination croisée. Elles permettent un échantillonnage sûr et facile à partir de récipients de grande taille.
  • Adaptées pour des applications de recherche
  • Les pipettes universelles conviennent parfaitement pour l’échantillonnage de routine de liquides
  • Conviennent parfaitement pour une utilisation avec des récipients de grande taille
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenance du bulbe (métrique) 2,3 ml
Diamètre (métrique) externe 5mm
Matériau Polyéthylène basse densité
Stérilité Non stérile
Gouttes/ml 25
Graduée Non
Longueur (impériale) 9 in
Quantité 400/Pk 4000/Cs
Type d’emballage En vrac 400/sachet, 8 sachets/boîte, 4000/boîte
Volume (métrique) 6 ml
Longueur (métrique) 22.5cm
Type Pipettes de transfert extra-longues
Jetable Oui