Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert extra longues Samco™
Description
Idéales pour les applications de recherche, ces pipettes de transfert extra longues à poire intégrée éliminent la nécessité de bouchage, de conditionnement et d’autoclavage et empêchent toute contamination croisée. Elles permettent un échantillonnage sûr et facile à partir de récipients de grande taille.
- Adaptées pour des applications de recherche
- Les pipettes universelles conviennent parfaitement pour l’échantillonnage de routine de liquides
- Conviennent parfaitement pour une utilisation avec des récipients de grande taille
Specifications
Specifications
| Contenance du bulbe (métrique) | 7.3ml |
| Diamètre (métrique) externe | 8.6mm |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Stérile |
| Gouttes/ml | 20 |
| Graduée | Non |
| Longueur (impériale) | 12 in. |
| Quantité | 100/pqt 800/Cs ( individuall enveloppé ) |
| Type d’emballage | Emballage individuel |
| Volume (métrique) | 10,7 ml |
| Show More |