Learn More
- Home
- Products
- Produits de pipetage
- Pipettes de transfert
- Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à pointe fine Samco™
-
-
-
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
-
Actual product may vary
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à pointe fine Samco™
Code produit 10374850
| Code produit | Volume (métrique) | Stérilité | Contenance du bulbe (métrique) | Type d’emballage | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10374850 | 5 ml | Non stérile | 3.3 ml | En vrac 250/sachet, 8 sachets/boîte, 2000/boîte | 250 pièces |
| 15357823 | 1,7 ml | Stérile | 1,0 ml | Emballage individuel | 400 pièces |
| 31337279 | 1,7 ml | Stérile | 1,0 ml | Emballage individuel | - |
| 11611839 | 1,5 ml | Non stérile | 1,0 ml | - | 400 pièces |
| 15387893 | 0,025 ml | Non stérile | - | - | 500 pièces |
| 11323433 | 1,5 ml | Stérile | 1,0 ml | Emballage individuel, 400/boîte | 400 pièces |
| 15377823 | 5,8 ml | Stérile | 3,3 ml | 10 / sac, 400 / boîte | 500 pièces |
| 10500071 | 5,8 ml | Non stérile | 3,3 ml | - | 500 pièces |
| 15253159 | 5,8 ml | Stérile | 3,3 ml | Emballage individuel, 400/boîte | 3200 pièces |
| 15263159 | 5,8 ml | Stérile | 3,3 ml | 20/sachet, 400/boîte | 4000 pièces |
| 10814561 | 5,8 ml | Stérile | 3,3 ml | 20/sachet, 400/boîte | 500 pièces |
| 11317863 | 5,0 ml | Stérile | 3,1 ml | Emballage individuel, 400/boîte | 400 pièces |
| 11347863 | 5,0 ml | Stérile | 3,1 ml | 20/sachet, 400/boîte | 500 pièces |
| 11661829 | 8,7 ml | Non stérile | 4,8 ml | - | 400 pièces |
| 11327863 | 8,7 ml | Stérile | 4,8 ml | 20/sachet, 400/boîte | 400 pièces |
| 11611829 | 5,8 ml | Non stérile | 3,7 ml | - | 500 pièces |
| 15307843 | 5,8 ml | Stérile | 3,7 ml | Emballage individuel, 400/boîte | 400 pièces |
| 15377843 | 1,3 ml | Non stérile | 1.1 ml | En vrac (500/sachet, 4 000/boîte) | 500 pièces |
| 15367823 | 1.5 ml | Stérile | 1 ml | 20/sachet, 500/paquet, 4 000/carton | 500 pièces |
| 15347823 | 1.5mm | Non stérile | 1 ml | En vrac 400/sachet, 8 sachets/boîte, 3200/boîte | 400 pièces |
| 15317833 | 5 ml | Stérile | 3,3 ml | Emballage individuel | 400 pièces |
| 15327833 | 5 ml | Stérile | 3,3 ml | 20 / sac, 400 / sachet, 4000 / boîte | 500 pièces |
| 12324488 | 5 ml | Non stérile | 3.3 ml | - | 250 pièces |
| 15387823 | 5.8mL | Non stérile | 3,3 ml | 500/sachet, 5000/boîte | 500 pièces |
| 15397823 | 5.8 ml | Stérile | 3.3 ml | Emballage individuel | 400 pièces |
| 15397833 | 5.8mL | Stérile | 3,5 ml | 20/sachet, 500/paquet, 4 000/carton | 500 pièces |
| 15307833 | 5.8mL | Stérile | 3,3 ml | 20/sachet, 500/paquet, 4 000/carton | 500 pièces |
| 15367833 | 5.8 ml | Non stérile | 3.5 ml | En vrac, 500/paquet, 10 paquets/carton, 5 000/carton | 500 pièces |
| 15387833 | 5.8mL | Stérile | 3.5 ml | Emballage individuel | 400 pièces |
| 15337833 | 8.7mL | Non stérile | 4.8ml | En vrac 400/sachet, 10 sachets/boîte, 4000/boîte | 400 pièces |
| 15347833 | 8.7mL | Stérile | 4.8ml | Emballage individuel | 400 pièces |
| 15357833 | 8.7mL | Stérile | 4.8ml | 20 / sac, 400 / sachet, 3200 / boîte | 400 pièces |
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28080" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ces pipettes de transfert à pointe fine sont idéales pour l’élimination des échantillons liquides de séparation. Conçues avec une poire intégrée, elles permettent de distribuer avec précision des petites gouttes dans des récipients de faible volume.
- Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
- Surface à faible affinité – prévient la liaison des protéines dans les applications de recherche
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation
- Disponibles avec cône fin ou cône fin allongé
Spécification
Spécification
| Contenance du bulbe (métrique) | 3.3 ml |
| Description | Pointe fine étendue, pipette de transfert à grande poire de 5,4 ml |
| Diamètre (métrique) externe | 3 mm |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Non stérile |
| Gouttes/ml | 50 |
| Graduée | Non |
| Type d’emballage | En vrac 250/sachet, 8 sachets/boîte, 2000/boîte |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Longueur (métrique) | 15.3 cm |
| Type | Pipettes de transfert Fine Tip |
| Jetable | Oui |
| Afficher plus Afficher moins |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.