Learn More
- Home
- Products
- Produits de pipetage
- Pipettes de transfert
- Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à pointe fine Samco™
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à pointe fine Samco™
Code produit 10500071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,025 ml
1,3 ml
1,5 ml
1,7 ml
1.5mm
1.5 ml
5,0 ml
5 ml
5 ml
5,8 ml
5.8mL
5.8 ml
8,7 ml
8.7mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Contenance du bulbe (métrique):
1 ml
1,0 ml
1 ml
1.1 ml
3,1 ml
3,3 ml
3.3 ml
3,3 ml
3,5 ml
3,7 ml
3.5 ml
4,8 ml
4.8ml
Conditionnement:
250 pièces
3200 pièces
400 pièces
4000 pièces
500 pièces
Type d’emballage:
10 / sac, 400 / boîte
20/sachet, 400/boîte
20/sachet, 500/paquet, 4 000/carton
20 / sac, 400 / sachet, 3200 / boîte
20 / sac, 400 / sachet, 4000 / boîte
500/sachet, 5000/boîte
Emballage individuel
Emballage individuel, 400/boîte
En vrac (500/sachet, 4 000/boîte)
En vrac 250/sachet, 8 sachets/boîte, 2000/boîte
En vrac 400/sachet, 10 sachets/boîte, 4000/boîte
En vrac 400/sachet, 8 sachets/boîte, 3200/boîte
En vrac, 500/paquet, 10 paquets/carton, 5 000/carton
32 product options available for selection
| Code produit | Volume (métrique) | Stérilité | Contenance du bulbe (métrique) | Conditionnement | Type d’emballage |
|---|---|---|---|---|---|
| 10500071 | 5,8 ml | Non stérile | 3,3 ml | 500 pièces | - |
| 15357823 | 1,7 ml | Stérile | 1,0 ml | 400 pièces | Emballage individuel |
| 31337279 | 1,7 ml | Stérile | 1,0 ml | - | Emballage individuel |
| 11611839 | 1,5 ml | Non stérile | 1,0 ml | 400 pièces | - |
| 15387893 | 0,025 ml | Non stérile | - | 500 pièces | - |
| 11323433 | 1,5 ml | Stérile | 1,0 ml | 400 pièces | Emballage individuel, 400/boîte |
| 15377823 | 5,8 ml | Stérile | 3,3 ml | 500 pièces | 10 / sac, 400 / boîte |
| 15253159 | 5,8 ml | Stérile | 3,3 ml | 3200 pièces | Emballage individuel, 400/boîte |
| 10814561 | 5,8 ml | Stérile | 3,3 ml | 500 pièces | 20/sachet, 400/boîte |
| 15263159 | 5,8 ml | Stérile | 3,3 ml | 4000 pièces | 20/sachet, 400/boîte |
| 11317863 | 5,0 ml | Stérile | 3,1 ml | 400 pièces | Emballage individuel, 400/boîte |
| 11347863 | 5,0 ml | Stérile | 3,1 ml | 500 pièces | 20/sachet, 400/boîte |
| 11661829 | 8,7 ml | Non stérile | 4,8 ml | 400 pièces | - |
| 11327863 | 8,7 ml | Stérile | 4,8 ml | 400 pièces | 20/sachet, 400/boîte |
| 11611829 | 5,8 ml | Non stérile | 3,7 ml | 500 pièces | - |
| 15307843 | 5,8 ml | Stérile | 3,7 ml | 400 pièces | Emballage individuel, 400/boîte |
| 15377843 | 1,3 ml | Non stérile | 1.1 ml | 500 pièces | En vrac (500/sachet, 4 000/boîte) |
| 15367823 | 1.5 ml | Stérile | 1 ml | 500 pièces | 20/sachet, 500/paquet, 4 000/carton |
| 15347823 | 1.5mm | Non stérile | 1 ml | 400 pièces | En vrac 400/sachet, 8 sachets/boîte, 3200/boîte |
| 10374850 | 5 ml | Non stérile | 3.3 ml | 250 pièces | En vrac 250/sachet, 8 sachets/boîte, 2000/boîte |
| 15317833 | 5 ml | Stérile | 3,3 ml | 400 pièces | Emballage individuel |
| 15327833 | 5 ml | Stérile | 3,3 ml | 500 pièces | 20 / sac, 400 / sachet, 4000 / boîte |
| 12324488 | 5 ml | Non stérile | 3.3 ml | 250 pièces | - |
| 15387823 | 5.8mL | Non stérile | 3,3 ml | 500 pièces | 500/sachet, 5000/boîte |
| 15397823 | 5.8 ml | Stérile | 3.3 ml | 400 pièces | Emballage individuel |
| 15397833 | 5.8mL | Stérile | 3,5 ml | 500 pièces | 20/sachet, 500/paquet, 4 000/carton |
| 15307833 | 5.8mL | Stérile | 3,3 ml | 500 pièces | 20/sachet, 500/paquet, 4 000/carton |
| 15367833 | 5.8 ml | Non stérile | 3.5 ml | 500 pièces | En vrac, 500/paquet, 10 paquets/carton, 5 000/carton |
| 15387833 | 5.8mL | Stérile | 3.5 ml | 400 pièces | Emballage individuel |
| 15337833 | 8.7mL | Non stérile | 4.8ml | 400 pièces | En vrac 400/sachet, 10 sachets/boîte, 4000/boîte |
| 15347833 | 8.7mL | Stérile | 4.8ml | 400 pièces | Emballage individuel |
| 15357833 | 8.7mL | Stérile | 4.8ml | 400 pièces | 20 / sac, 400 / sachet, 3200 / boîte |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Code produit
10500071
Fournisseur
Thermo Scientific™
Code fournisseur
232NL
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Utilisez le code promo 27967
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
35.28 EUR valable jusqu'au 2026-12-18
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27967" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27967" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Description
Ces pipettes de transfert à pointe fine sont idéales pour l’élimination des échantillons liquides de séparation. Conçues avec une poire intégrée, elles permettent de distribuer avec précision des petites gouttes dans des récipients de faible volume.
- Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
- Surface à faible affinité – prévient la liaison des protéines dans les applications de recherche
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation
- Disponibles avec cône fin ou cône fin allongé
Spécification
Spécification
| Contenance du bulbe (métrique) | 3,3 ml |
| Description | Pipettes de transfert à pointe fine Samco 5,8 ml, poire standard, non stériles, boîte blanche |
| Diamètre (métrique) externe | 4,6 mm |
| Matériau | Polyéthylène basse densité |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduée | Non |
| Quantité | 400/boîte |
| Volume (métrique) | 5,8 ml |
| Longueur (métrique) | 14,7 cm |
| Type | Pipette de transfert à pointe fine |