Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à pointe fine Samco™
GREENER_CHOICE
Code produit 11317863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,025 ml
1,3 ml
1,5 ml
1,7 ml
1.5mm
1.5 ml
5,0 ml
5 ml
5 ml
5,8 ml
5.8mL
5.8 ml
8,7 ml
8.7mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Contenance du bulbe (métrique):
1 ml
1,0 ml
1 ml
1.1 ml
3,1 ml
3,3 ml
3.3 ml
3,3 ml
3,5 ml
3,7 ml
3.5 ml
4,8 ml
4.8ml
Type d’emballage:
10 / sac, 400 / boîte
20/sachet, 400/boîte
20/sachet, 500/paquet, 4 000/carton
20 / sac, 400 / sachet, 3200 / boîte
20 / sac, 400 / sachet, 4000 / boîte
500/sachet, 5000/boîte
Emballage individuel
Emballage individuel, 400/boîte
En vrac (500/sachet, 4 000/boîte)
En vrac 250/sachet, 8 sachets/boîte, 2000/boîte
En vrac 400/sachet, 10 sachets/boîte, 4000/boîte
En vrac 400/sachet, 8 sachets/boîte, 3200/boîte
En vrac, 500/paquet, 10 paquets/carton, 5 000/carton
Conditionnement:
250 pièces
3200 pièces
400 pièces
4000 pièces
500 pièces
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Contenance du bulbe (métrique) Type d’emballage Conditionnement
11317863 5,0 ml Stérile 3,1 ml Emballage individuel, 400/boîte 400 pièces
15357823 1,7 ml Stérile 1,0 ml Emballage individuel 400 pièces
31337279 1,7 ml Stérile 1,0 ml Emballage individuel -
11611839 1,5 ml Non stérile 1,0 ml - 400 pièces
15387893 0,025 ml Non stérile - - 500 pièces
11323433 1,5 ml Stérile 1,0 ml Emballage individuel, 400/boîte 400 pièces
15377823 5,8 ml Stérile 3,3 ml 10 / sac, 400 / boîte 500 pièces
10500071 5,8 ml Non stérile 3,3 ml - 500 pièces
15253159 5,8 ml Stérile 3,3 ml Emballage individuel, 400/boîte 3200 pièces
15263159 5,8 ml Stérile 3,3 ml 20/sachet, 400/boîte 4000 pièces
10814561 5,8 ml Stérile 3,3 ml 20/sachet, 400/boîte 500 pièces
11347863 5,0 ml Stérile 3,1 ml 20/sachet, 400/boîte 500 pièces
11661829 8,7 ml Non stérile 4,8 ml - 400 pièces
11327863 8,7 ml Stérile 4,8 ml 20/sachet, 400/boîte 400 pièces
11611829 5,8 ml Non stérile 3,7 ml - 500 pièces
15307843 5,8 ml Stérile 3,7 ml Emballage individuel, 400/boîte 400 pièces
15377843 1,3 ml Non stérile 1.1 ml En vrac (500/sachet, 4 000/boîte) 500 pièces
15367823 1.5 ml Stérile 1 ml 20/sachet, 500/paquet, 4 000/carton 500 pièces
15347823 1.5mm Non stérile 1 ml En vrac 400/sachet, 8 sachets/boîte, 3200/boîte 400 pièces
10374850 5 ml Non stérile 3.3 ml En vrac 250/sachet, 8 sachets/boîte, 2000/boîte 250 pièces
15317833 5 ml Stérile 3,3 ml Emballage individuel 400 pièces
15327833 5 ml Stérile 3,3 ml 20 / sac, 400 / sachet, 4000 / boîte 500 pièces
12324488 5 ml Non stérile 3.3 ml - 250 pièces
15387823 5.8mL Non stérile 3,3 ml 500/sachet, 5000/boîte 500 pièces
15397823 5.8 ml Stérile 3.3 ml Emballage individuel 400 pièces
15397833 5.8mL Stérile 3,5 ml 20/sachet, 500/paquet, 4 000/carton 500 pièces
15307833 5.8mL Stérile 3,3 ml 20/sachet, 500/paquet, 4 000/carton 500 pièces
15367833 5.8 ml Non stérile 3.5 ml En vrac, 500/paquet, 10 paquets/carton, 5 000/carton 500 pièces
15387833 5.8mL Stérile 3.5 ml Emballage individuel 400 pièces
15337833 8.7mL Non stérile 4.8ml En vrac 400/sachet, 10 sachets/boîte, 4000/boîte 400 pièces
15347833 8.7mL Stérile 4.8ml Emballage individuel 400 pièces
15357833 8.7mL Stérile 4.8ml 20 / sac, 400 / sachet, 3200 / boîte 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Product Code. 11317863 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 233NL1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.48€
    92.63€ / 400 pièces
    Économisez 11.85€
    11% de réduction
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Réalisez des distributions stériles précises de petites gouttes dans des récipients de faible volume à l’aide des pipettes de transfert à pointe fine.
Ces pipettes de transfert à pointe fine sont idéales pour l’élimination des échantillons liquides de séparation. Conçues avec une poire intégrée, elles permettent de distribuer avec précision des petites gouttes dans des récipients de faible volume.
  • Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
  • Surface à faible affinité – prévient la liaison des protéines dans les applications de recherche
  • Peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation
  • Disponibles avec cône fin ou cône fin allongé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenance du bulbe (métrique) 3,1 ml
Description Pipettes de transfert longues et à pointe fine Samco 5,0 ml, grande poire, stériles, conditionnement individuel, boîte blanche
Diamètre (métrique) externe 3,0 mm
Matériau Polyéthylène basse densité
Stérilité Stérile
Graduée Non
Type d’emballage Emballage individuel, 400/boîte
Volume (métrique) 5,0 ml
Longueur (métrique) 15,3 cm
Type Pipette de transfert longue à pointe fine