Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à pointe fine Samco™
Code produit 11611839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,025 ml
1,3 ml
1,5 ml
1,7 ml
1.5mm
1.5 ml
5,0 ml
5 ml
5 ml
5,8 ml
5.8mL
5.8 ml
8,7 ml
8.7mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Contenance du bulbe (métrique):
1 ml
1,0 ml
1 ml
1.1 ml
3,1 ml
3,3 ml
3.3 ml
3,3 ml
3,5 ml
3,7 ml
3.5 ml
4,8 ml
4.8ml
Conditionnement:
250 pièces
3200 pièces
400 pièces
4000 pièces
500 pièces
Type d’emballage:
10 / sac, 400 / boîte
20/sachet, 400/boîte
20/sachet, 500/paquet, 4 000/carton
20 / sac, 400 / sachet, 3200 / boîte
20 / sac, 400 / sachet, 4000 / boîte
500/sachet, 5000/boîte
Emballage individuel
Emballage individuel, 400/boîte
En vrac (500/sachet, 4 000/boîte)
En vrac 250/sachet, 8 sachets/boîte, 2000/boîte
En vrac 400/sachet, 10 sachets/boîte, 4000/boîte
En vrac 400/sachet, 8 sachets/boîte, 3200/boîte
En vrac, 500/paquet, 10 paquets/carton, 5 000/carton
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Contenance du bulbe (métrique) Conditionnement Type d’emballage
11611839 1,5 ml Non stérile 1,0 ml 400 pièces -
15357823 1,7 ml Stérile 1,0 ml 400 pièces Emballage individuel
31337279 1,7 ml Stérile 1,0 ml - Emballage individuel
15387893 0,025 ml Non stérile - 500 pièces -
11323433 1,5 ml Stérile 1,0 ml 400 pièces Emballage individuel, 400/boîte
15377823 5,8 ml Stérile 3,3 ml 500 pièces 10 / sac, 400 / boîte
10500071 5,8 ml Non stérile 3,3 ml 500 pièces -
15253159 5,8 ml Stérile 3,3 ml 3200 pièces Emballage individuel, 400/boîte
10814561 5,8 ml Stérile 3,3 ml 500 pièces 20/sachet, 400/boîte
15263159 5,8 ml Stérile 3,3 ml 4000 pièces 20/sachet, 400/boîte
11317863 5,0 ml Stérile 3,1 ml 400 pièces Emballage individuel, 400/boîte
11347863 5,0 ml Stérile 3,1 ml 500 pièces 20/sachet, 400/boîte
11661829 8,7 ml Non stérile 4,8 ml 400 pièces -
11327863 8,7 ml Stérile 4,8 ml 400 pièces 20/sachet, 400/boîte
11611829 5,8 ml Non stérile 3,7 ml 500 pièces -
15307843 5,8 ml Stérile 3,7 ml 400 pièces Emballage individuel, 400/boîte
15377843 1,3 ml Non stérile 1.1 ml 500 pièces En vrac (500/sachet, 4 000/boîte)
15367823 1.5 ml Stérile 1 ml 500 pièces 20/sachet, 500/paquet, 4 000/carton
15347823 1.5mm Non stérile 1 ml 400 pièces En vrac 400/sachet, 8 sachets/boîte, 3200/boîte
10374850 5 ml Non stérile 3.3 ml 250 pièces En vrac 250/sachet, 8 sachets/boîte, 2000/boîte
15317833 5 ml Stérile 3,3 ml 400 pièces Emballage individuel
15327833 5 ml Stérile 3,3 ml 500 pièces 20 / sac, 400 / sachet, 4000 / boîte
12324488 5 ml Non stérile 3.3 ml 250 pièces -
15387823 5.8mL Non stérile 3,3 ml 500 pièces 500/sachet, 5000/boîte
15397823 5.8 ml Stérile 3.3 ml 400 pièces Emballage individuel
15397833 5.8mL Stérile 3,5 ml 500 pièces 20/sachet, 500/paquet, 4 000/carton
15307833 5.8mL Stérile 3,3 ml 500 pièces 20/sachet, 500/paquet, 4 000/carton
15367833 5.8 ml Non stérile 3.5 ml 500 pièces En vrac, 500/paquet, 10 paquets/carton, 5 000/carton
15387833 5.8mL Stérile 3.5 ml 400 pièces Emballage individuel
15337833 8.7mL Non stérile 4.8ml 400 pièces En vrac 400/sachet, 10 sachets/boîte, 4000/boîte
15347833 8.7mL Stérile 4.8ml 400 pièces Emballage individuel
15357833 8.7mL Stérile 4.8ml 400 pièces 20 / sac, 400 / sachet, 3200 / boîte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Code produit 11611839 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 231NL
Quantité Prix
1 66.80€ / 400 pièces
8 60.10€ / 400 pièces
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Ajouter au panier
Réalisez des distributions stériles précises de petites gouttes dans des récipients de faible volume à l’aide des pipettes de transfert à pointe fine.
Ces pipettes de transfert à pointe fine sont idéales pour l’élimination des échantillons liquides de séparation. Conçues avec une poire intégrée, elles permettent de distribuer avec précision des petites gouttes dans des récipients de faible volume.
  • Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
  • Surface à faible affinité – prévient la liaison des protéines dans les applications de recherche
  • Peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation
  • Disponibles avec cône fin ou cône fin allongé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenance du bulbe (métrique) 1,0 ml
Description Pipettes de transfert longues et à pointe fine Samco 1,5 ml, petite poire, non stériles, boîte blanche
Diamètre (métrique) externe 3,0 mm
Matériau PEBD
Stérilité Non stérile
Graduée Non
Quantité 400/boîte
Volume (métrique) 1,5 ml
Longueur (métrique) 10,4 cm
Type Pipette de transfert longue à pointe fine