Learn More
- Home
- Products
- Produits de pipetage
- Pipettes de transfert
- Thermo Scientific™ Pipettes de transfert graduées Samco™
-
Actual product may vary.
-
Actual product may vary.
-
Actual product may vary.
-
Actual product may vary.
-
Actual product may vary.
-
Actual product may vary.
-
Actual product may vary.
-
Actual product may vary.
-
Actual product may vary.
-
Actual product may vary.
-
Actual product may vary.
-
Actual product may vary.
-
Actual product may vary.
-
Actual product may vary.
-
Actual product may vary.
-
Actual product may vary.
-
Actual product may vary.
-
Actual product may vary.
-
Actual product may vary.
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert graduées Samco™
Product Code. 11357853
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1,5 ml
1,5 ml
3,9 ml
3.9mL
4,6 ml
4.8ml
5,8 mL
5,8 ml
5.8mL
7,5 ml
7,5 ml
7.5 ml
13,7 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Graduations:
0,1, 0,2, 0,3 ml
0,25, 0,5, 0,75, 1 ml
0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
0,5, 1, 1,5, 2 ml
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml
1, 2, 3, 4, 5 ml
1, 2, 3 ml
Unit Size:
1 pièce
250 pièces
4000 pièces
500 pièces
5000 pièces
Type d’emballage:
10/sachet, 500/boîte
10/sachet, 500/boîte.
20/sachet, 500/boîte.
20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte
Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte
Emballage individuel, 500/boîte
En vrac 250/sachet, 10 sachets/boîte, 2500/boîte
En vrac 500/sachet 10 sachets/boîte 5 000/boîte
En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte
En vrac 500/sachet, 8 sachets/boîte, 4000/boîte
Lot de 500
25 product options available for selection
| Product Code. | Volume (métrique) | Stérilité | Graduations | Unit Size | Type d’emballage |
|---|---|---|---|---|---|
| 11357853 | 5,8 ml | Non stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 500 pièces | - |
| 15367813 | 3.9mL | Non stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 500 pièces | En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte |
| 15377813 | 3,9 ml | Stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 500 pièces | Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte |
| 15231799 | 5,8 ml | Non stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 5000 pièces | En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte |
| 15200093 | 4,6 ml | Stérile | 0,5, 1, 1,5, 2 ml | 500 pièces | Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte |
| 15397813 | 5,8 ml | Stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 500 pièces | 10/sachet, 500/boîte. |
| 11681829 | 3,9 ml | Non stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 500 pièces | - |
| 15327823 | 5,8 ml | Stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 500 pièces | 10/sachet, 500/boîte |
| 10372660 | 5,8 ml | Stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 500 pièces | Emballage individuel, 500/boîte |
| 12364468 | 5,8 ml | Stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 500 pièces | 20/sachet, 500/boîte. |
| 12384468 | 7,5 ml | Non stérile | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml | 500 pièces | - |
| 12394468 | 7,5 ml | Stérile | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml | 500 pièces | Emballage individuel, 500/boîte |
| 15327873 | 1,5 ml | Non stérile | 0,1, 0,2, 0,3 ml | 500 pièces | - |
| 15387813 | 3.9mL | Stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 500 pièces | 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte |
| 15307823 | 5,8 ml | Stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 500 pièces | Lot de 500 |
| 15317823 | 5.8mL | Stérile | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml | 500 pièces | 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte |
| 15251799 | 7,5 ml | Stérile | 1, 2, 3 ml | 4000 pièces | Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte |
| 15261799 | 7.5 ml | Stérile | 1, 2, 3 ml | 4000 pièces | 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte |
| 15357863 | 4.8ml | Non stérile | 0,5, 1, 1,5, 2 ml | 500 pièces | En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte |
| 15367863 | 4.8ml | Stérile | 0,5, 1, 1,5, 2 ml | 500 pièces | 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte |
| 15292099 | 1,5 ml | Non stérile | 0,1, 0,2, 0,3 ml | 4000 pièces | En vrac 500/sachet, 8 sachets/boîte, 4000/boîte |
| 10291790 | 1,5 ml | Stérile | 0,1, 0,2, 0,3 ml | 500 pièces | Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte |
| 15317873 | 1,5 ml | Stérile | 0,1, 0,2, 0,3 ml | 500 pièces | 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte |
| 17425099 | 5,8 mL | Non stérile | 0,25, 0,5, 0,75, 1 ml | 1 pièce | En vrac 500/sachet 10 sachets/boîte 5 000/boîte |
| 12334478 | 13,7 ml | Non stérile | 1, 2, 3, 4, 5 ml | 250 pièces | En vrac 250/sachet, 10 sachets/boîte, 2500/boîte |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Product Code.
11357853
Supplier
Thermo Scientific™
Supplier No.
222NL
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Utilisez le code promo 27967
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
11.02 EUR valable jusqu'au 2026-12-18
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27967" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27967" pour bénéficier de cette offre.
Add to basket
Description
Mesurez avec précision plusieurs volumes à l’aide des pipettes de transfert graduées Thermo Scientific™ Samco™.Leur conception en une pièce offre une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement, de conditionnement et d’autoclavage éliminant ainsi le risque de contamination croisée.
- Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
- Leur surface à faible affinité empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
Specifications
Specifications
| Contenance du bulbe (métrique) | 3,5 ml |
| Description | Pipettes de transfert graduées Samco 5,8 ml, large poire, non stériles, graduations de 1 ml, boîte blanche |
| Diamètre (métrique) externe | 4,6 mm |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml |
| Quantité | 500/boîte |
| Volume (métrique) | 5,8 ml |
| Longueur (métrique) | 15,5 cm |