Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert graduées Samco™
Code produit 12384468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,5 ml
1,5 ml
3,9 ml
3.9mL
4,6 ml
4.8ml
5,8 mL
5,8 ml
5.8mL
7,5 ml
7,5 ml
7.5 ml
13,7 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Graduations:
0,1, 0,2, 0,3 ml
0,25, 0,5, 0,75, 1 ml
0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
0,5, 1, 1,5, 2 ml
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml
1, 2, 3, 4, 5 ml
1, 2, 3 ml
Conditionnement:
1 pièce
250 pièces
4000 pièces
500 pièces
5000 pièces
Type d’emballage:
10/sachet, 500/boîte
10/sachet, 500/boîte.
20/sachet, 500/boîte.
20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte
Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte
Emballage individuel, 500/boîte
En vrac 250/sachet, 10 sachets/boîte, 2500/boîte
En vrac 500/sachet 10 sachets/boîte 5 000/boîte
En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte
En vrac 500/sachet, 8 sachets/boîte, 4000/boîte
Lot de 500
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Graduations Conditionnement Type d’emballage
12384468 7,5 ml Non stérile 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml 500 pièces -
15367813 3.9mL Non stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 500 pièces En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte
15377813 3,9 ml Stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 500 pièces Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte
15231799 5,8 ml Non stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 5000 pièces En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte
15200093 4,6 ml Stérile 0,5, 1, 1,5, 2 ml 500 pièces Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte
15397813 5,8 ml Stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 500 pièces 10/sachet, 500/boîte.
11681829 3,9 ml Non stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 500 pièces -
11357853 5,8 ml Non stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 500 pièces -
15327823 5,8 ml Stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 500 pièces 10/sachet, 500/boîte
10372660 5,8 ml Stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 500 pièces Emballage individuel, 500/boîte
12364468 5,8 ml Stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 500 pièces 20/sachet, 500/boîte.
12394468 7,5 ml Stérile 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml 500 pièces Emballage individuel, 500/boîte
15327873 1,5 ml Non stérile 0,1, 0,2, 0,3 ml 500 pièces -
15387813 3.9mL Stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 500 pièces 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte
15307823 5,8 ml Stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 500 pièces Lot de 500
15317823 5.8mL Stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 500 pièces 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte
15251799 7,5 ml Stérile 1, 2, 3 ml 4000 pièces Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte
15261799 7.5 ml Stérile 1, 2, 3 ml 4000 pièces 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte
15357863 4.8ml Non stérile 0,5, 1, 1,5, 2 ml 500 pièces En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte
15367863 4.8ml Stérile 0,5, 1, 1,5, 2 ml 500 pièces 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte
15292099 1,5 ml Non stérile 0,1, 0,2, 0,3 ml 4000 pièces En vrac 500/sachet, 8 sachets/boîte, 4000/boîte
10291790 1,5 ml Stérile 0,1, 0,2, 0,3 ml 500 pièces Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte
15317873 1,5 ml Stérile 0,1, 0,2, 0,3 ml 500 pièces 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte
17425099 5,8 mL Non stérile 0,25, 0,5, 0,75, 1 ml 1 pièce En vrac 500/sachet 10 sachets/boîte 5 000/boîte
12334478 13,7 ml Non stérile 1, 2, 3, 4, 5 ml 250 pièces En vrac 250/sachet, 10 sachets/boîte, 2500/boîte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 12384468 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 225NL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.45€
    26.20€ / 500 pièces
    Économisez 15.25€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mesurez avec précision plusieurs volumes à l’aide de ces pipettes de transfert graduées en PE. La poire intégrée rend inutile tout raccordement, conditionnement et autoclavage.
Mesurez avec précision plusieurs volumes à l’aide des pipettes de transfert graduées Thermo Scientific™ Samco™.Leur conception en une pièce offre une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement, de conditionnement et d’autoclavage éliminant ainsi le risque de contamination croisée.
  • Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
  • Leur surface à faible affinité empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
  • Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenance du bulbe (métrique) 3,2 ml
Description Pipettes de transfert graduées Samco 7,5 ml, large poire, non stériles, graduations de 0,50 à 3 ml, boîte blanche
Diamètre (métrique) externe 7,9 mm
Matériau Polyéthylène basse densité
Stérilité Non stérile
Graduée Oui
Graduations 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml
Quantité 500/boîte
Volume (métrique) 7,5 ml
Longueur (métrique) 15,5 cm