Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert graduées Samco™
GREENER_CHOICE
Code produit 15307823
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1,5 ml
1,5 ml
3,9 ml
3.9mL
4,6 ml
4.8ml
5,8 mL
5,8 mL
5.8mL
7,5 ml
7,5 ml
7.5 ml
13,7 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Graduations:
0,1, 0,2, 0,3 ml
0,25, 0,5, 0,75, 1 ml
0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
0,5, 1, 1,5, 2 ml
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml
1, 2, 3, 4, 5 ml
1, 2, 3 ml
Type d’emballage:
10/sachet, 500/boîte
10/sachet, 500/boîte.
20/sachet, 500/boîte.
20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte
Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte
Emballage individuel, 500/boîte
En vrac 250/sachet, 10 sachets/boîte, 2500/boîte
En vrac 500/sachet 10 sachets/boîte 5 000/boîte
En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte
En vrac 500/sachet, 8 sachets/boîte, 4000/boîte
Lot de 500
Conditionnement:
1 pièce
250 pièces
4000 pièces
500 pièces
5000 pièces
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Graduations Type d’emballage unitSize
15307823 5,8 mL Stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml Lot de 500 500 pièces
15367813 3.9mL Non stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte 500 pièces
15377813 3,9 ml Stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte 500 pièces
15231799 5,8 mL Non stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte 5000 pièces
15200093 4,6 ml Stérile 0,5, 1, 1,5, 2 ml Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte 500 pièces
15397813 5,8 mL Stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 10/sachet, 500/boîte. 500 pièces
11681829 3,9 ml Non stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml - 500 pièces
11357853 5,8 mL Non stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml - 500 pièces
15327823 5,8 mL Stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 10/sachet, 500/boîte 500 pièces
10372660 5,8 mL Stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml Emballage individuel, 500/boîte 500 pièces
12364468 5,8 mL Stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 20/sachet, 500/boîte. 500 pièces
12384468 7,5 ml Non stérile 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml - 500 pièces
12394468 7,5 ml Stérile 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 ml Emballage individuel, 500/boîte 500 pièces
15327873 1,5 ml Non stérile 0,1, 0,2, 0,3 ml - 500 pièces
15387813 3.9mL Stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte 500 pièces
15317823 5.8mL Stérile 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte 500 pièces
15251799 7,5 ml Stérile 1, 2, 3 ml Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte 4000 pièces
15261799 7.5 ml Stérile 1, 2, 3 ml 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte 4000 pièces
15357863 4.8ml Non stérile 0,5, 1, 1,5, 2 ml En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte 500 pièces
15367863 4.8ml Stérile 0,5, 1, 1,5, 2 ml 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte 500 pièces
15292099 1,5 ml Non stérile 0,1, 0,2, 0,3 ml En vrac 500/sachet, 8 sachets/boîte, 4000/boîte 4000 pièces
10291790 1,5 ml Stérile 0,1, 0,2, 0,3 ml Emballage individuel 500 / sachet, 8 sachets / boîte 4000 / boîte 500 pièces
15317873 1,5 ml Stérile 0,1, 0,2, 0,3 ml 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte 500 pièces
17425099 5,8 mL Non stérile 0,25, 0,5, 0,75, 1 ml En vrac 500/sachet 10 sachets/boîte 5 000/boîte 1 pièce
12334478 13,7 ml Non stérile 1, 2, 3, 4, 5 ml En vrac 250/sachet, 10 sachets/boîte, 2500/boîte 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 15307823 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2221S
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mesurez avec précision plusieurs volumes à l’aide de ces pipettes de transfert graduées en PE. La poire intégrée rend inutile tout raccordement, conditionnement et autoclavage.
Mesurez avec précision plusieurs volumes à l’aide des pipettes de transfert graduées Thermo Scientific™ Samco™.Leur conception en une pièce offre une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement, de conditionnement et d’autoclavage éliminant ainsi le risque de contamination croisée.
  • Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
  • Leur surface à faible affinité empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
  • Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenance du bulbe (métrique) 3,5 mL
Description Pipette de transfert, grande poire graduée à 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
Diamètre (métrique) externe 4,6 mm
Matériau PEBD
Stérilité Stérile
Gouttes/ml 25
Graduée Oui
Graduations 0,25, 0,50, 0,75, 1 ml
Type d’emballage Lot de 500
Volume (métrique) 5,8 mL
Longueur (métrique) 15,5 cm
Type Pipette de transfert graduée
Jetable Oui
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.