Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à tige étroite Samco™
Code produit 15317853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,2 ml
1,2 ml
4,0 ml
4 ml
4.6mL
4,6 ml
6,7 ml
6.7mL
15 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Contenance du bulbe (métrique):
0,8 ml
0,9 ml
3,0 ml
3 ml
3 ml
3,3 ml
3.3 ml
11,6 ml
8mL
Type d’emballage:
20/sachet
20 / sac, 200 / sachet, 2000 / boîte
20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte
20 / sac, 760 / sachet, 6080 / boîte
500/boîte
Emballage individuel
En vrac 250/sachet, 10 sachets/boîte, 2500/boîte
En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte
En vrac 500/sachet, 8 sachets/boîte, 4000/boîte
Unit Size:
200 PCS
250 PCS
250 pièces
4000 pièces
500 pièces
760 PCS
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Stérilité Contenance du bulbe (métrique) Type d’emballage Unit Size
15317853 15 ml Non stérile 8mL En vrac 250/sachet, 10 sachets/boîte, 2500/boîte 250 pièces
15317843 1,2 ml Non stérile 0,9 ml En vrac 500/sachet, 8 sachets/boîte, 4000/boîte 500 pièces
15357843 4 ml Stérile 3 ml Emballage individuel 500 pièces
15377893 6,7 ml Non stérile 3,0 ml 500/boîte 500 pièces
11387863 1,2 ml Non stérile 0,8 ml 500/boîte 500 pièces
15327843 1,2 ml Stérile 0,8 ml Emballage individuel 500 pièces
11367863 4,0 ml Non stérile 3,0 ml 500/boîte 500 pièces
15367843 4,0 ml Stérile 3,0 ml 20/sachet 760 PCS
11621839 4,6 ml Non stérile 3,3 ml 500/boîte 500 pièces
11377863 15 ml Non stérile 11,6 ml 500/boîte 250 pièces
15347853 15 ml Stérile 11,6 ml 20/sachet 200 PCS
15337843 4 ml Non stérile 3 ml En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte 500 pièces
10574048 4 ml Stérile 3 ml Emballage individuel 4000 pièces
15347843 4 ml Stérile 3 ml 20 / sac, 760 / sachet, 6080 / boîte 760 PCS
15387843 4.6mL Non stérile 3.3 ml En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte 500 pièces
15397843 4.6mL Stérile 3.3 ml Emballage individuel 500 pièces
15307853 4.6mL Stérile 3.3 ml 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte 500 pièces
15327853 15 ml Stérile 8mL Emballage individuel 250 PCS
15337853 15 ml Stérile 8mL 20 / sac, 200 / sachet, 2000 / boîte 200 PCS
11641839 6.7mL Non stérile 3 ml En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte 500 pièces
15367893 6.7mL Stérile 3 ml Emballage individuel 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Product Code. 15317853 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.80€
    26.40€ / 250 pièces
    Économisez 3.40€
    11% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
Idéales pour travailler avec des tubes et des récipients étroits qui présentent des ouvertures de taille réduite.
Éliminez le bourrage, l’emballage et l’autoclavage grâce aux pipettes de transfert à tige étroite Thermo Scientific™ Samco™. Ces pipettes en polyéthylène empêchent toute contamination croisée et sont utilisées pour les applications de banques de sang telles que les procédures de sédimentation. La conception à unité unique est dotée d’une poire de pipette intégrée et d’un tube à tige flexible à échantillonner à partir de tubes étroits ou de petits tubes.
  • Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
  • Leur surface à faible affinité empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
  • Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenance du bulbe (métrique) 8mL
Description Pipette de transfert Sedi-Pet, tige étroite, grande ampoule, 15,3 ml
Diamètre (métrique) externe 3mm
Matériau PEBD
Stérilité Non stérile
Gouttes/ml 19
Graduée Non
Quantité 250/Pk . 2500/Cs .
Type d’emballage En vrac 250/sachet, 10 sachets/boîte, 2500/boîte
Volume (métrique) 15 ml
Longueur (métrique) 15.5cm
Type Pipette de transfert à tige étroite
Jetable Oui