Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à tige étroite Samco™
Description
Éliminez le bourrage, l’emballage et l’autoclavage grâce aux pipettes de transfert à tige étroite Thermo Scientific™ Samco™. Ces pipettes en polyéthylène empêchent toute contamination croisée et sont utilisées pour les applications de banques de sang telles que les procédures de sédimentation. La conception à unité unique est dotée d’une poire de pipette intégrée et d’un tube à tige flexible à échantillonner à partir de tubes étroits ou de petits tubes.
- Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
- Leur surface à faible affinité empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
Specifications
Specifications
| Contenance du bulbe (métrique) | 3.3 ml |
| Description | Pipette de transfert Sedi-Pet, tige étroite, ampoule standard 15,3 ml |
| Diamètre (métrique) externe | 2.5mm |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Stérile |
| Gouttes/ml | 26 |
| Graduée | Non |
| Quantité | 500/PK . 4000/Cs . ( Emballées individuellement) |
| Type d’emballage | Emballage individuel |
| Volume (métrique) | 4.6mL |
| Show More |