Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à usage spécifique Samco™
Code produit 11691829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.8 ml
1 ml
1,7 ml
4,8 ml
5,0 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Contenance du bulbe (métrique):
0.2 ml
0,9 ml
1,8 ml
1,9 ml
Description:
Pipette de transfert, 6 po, B/B-PET™, poire standard, stérile, 500 x 8 = 4000/boîte
Pipettes de transfert B/B-PET™ Samco 5,0 ml, 6 po., stériles, 20/sachet, boîte blanche
Pipettes de transfert B/B-PET™ Samco 5,0 ml, 6 po., stériles, emballage individuel, boîte blanche
Pipettes de transfert B/B-PET™ de 4,8 ml Samco (banque de sang), stériles, graduées jusqu’à 2 ml, emballage individuel, boîte blanche
Pipettes de transfert B/B-PET™ de 4,8 ml Samco, non stériles, graduations jusqu’à 2 ml, boîte blanche
Pipettes de transfert Padl-Pet, taille des gouttes de 25 μl
Pipettes de transfert Padl-Pet, taille des gouttes de 30 μl
Pipettes de transfert Padl-Pet, taille des gouttes de 50 μl
Pipettes de transfert Samco de 1,7 ml, non stériles, 250/sachet, boîte blanche
Pipettes de transfert Samco de 1,7 ml, non stériles, boîte blanche
Pipettes de transfert Samco de 4,8 ml, stériles, graduées jusqu’à 2 ml, 20/sachet, boîte blanche
Conditionnement:
500 pièces
5000 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Contenance du bulbe (métrique) Description Conditionnement
11691829 4,8 ml Non stérile 1,8 ml Pipettes de transfert B/B-PET™ de 4,8 ml Samco, non stériles, graduations jusqu’à 2 ml, boîte blanche 500 pièces
15377873 1 ml Non stérile 0.2 ml Pipettes de transfert Padl-Pet, taille des gouttes de 25 μl 500 pièces
15337863 1,7 ml Non stérile 0,9 ml Pipettes de transfert Samco de 1,7 ml, non stériles, boîte blanche 500 pièces
15788257 1,7 ml Non stérile 0,9 ml Pipettes de transfert Samco de 1,7 ml, non stériles, 250/sachet, boîte blanche 5000 pièces
15377863 4,8 ml Stérile 1,8 ml Pipettes de transfert B/B-PET™ de 4,8 ml Samco (banque de sang), stériles, graduées jusqu’à 2 ml, emballage individuel, boîte blanche 500 pièces
15397863 4,8 ml Stérile 1,8 ml Pipettes de transfert Samco de 4,8 ml, stériles, graduées jusqu’à 2 ml, 20/sachet, boîte blanche 500 pièces
15387883 5,0 ml Stérile 1,9 ml Pipette de transfert, 6 po, B/B-PET™, poire standard, stérile, 500 x 8 = 4000/boîte 500 pièces
15317893 5,0 ml Stérile 1,9 ml Pipettes de transfert B/B-PET™ Samco 5,0 ml, 6 po., stériles, emballage individuel, boîte blanche 500 pièces
15327893 5,0 ml Stérile 1,9 ml Pipettes de transfert B/B-PET™ Samco 5,0 ml, 6 po., stériles, 20/sachet, boîte blanche 500 pièces
15387873 1 ml Non stérile 0.2 ml Pipettes de transfert Padl-Pet, taille des gouttes de 30 μl 500 pièces
15397873 0.8 ml Non stérile 0.2 ml Pipettes de transfert Padl-Pet, taille des gouttes de 50 μl 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11691829 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 274NL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.70€
    26.90€ / 500 pièces
    Économisez 3.80€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Éliminez tout raccordement, conditionnement et autoclavage grâce à ces pipettes de transfert à usage spécifique, idéales pour distribuer des gouttes sur des lames ou des lamelles.
Éliminez tout raccordement, conditionnement et autoclavage grâce aux pipettes de transfert à usage spécifique Thermo Scientific™ Samco™, idéales pour distribuer des gouttes sur des lames ou des lamelles. Leur conception monobloc comprennent une poire de pipette intégrée qui élimine la nécessité de bouchage, de conditionnement et d’autoclavage et empêche toute contamination croisée.
  • En PE non toxique et incassable
  • Leurs surfaces à faible affinité –empêchent la liaison des protéines dans les applications de recherche
  • Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
  • Non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenance du bulbe (métrique) 1,8 ml
Description Pipettes de transfert B/B-PET™ de 4,8 ml Samco, non stériles, graduations jusqu’à 2 ml, boîte blanche
Diamètre (métrique) externe 7,1 mm
Matériau Polyéthylène basse densité
Stérilité Non stérile
Graduée Oui
Graduations Graduations jusqu’à 2 ml
Quantité 500/boîte
Volume (métrique) 4,8 ml
Longueur (métrique) 15,2 cm
Type Pipette de transfert à usage spécial