Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à usage spécifique Samco™
Descrizione
Éliminez tout raccordement, conditionnement et autoclavage grâce aux pipettes de transfert à usage spécifique Thermo Scientific™ Samco™, idéales pour distribuer des gouttes sur des lames ou des lamelles. Leur conception monobloc comprennent une poire de pipette intégrée qui élimine la nécessité de bouchage, de conditionnement et d’autoclavage et empêche toute contamination croisée.
- En PE non toxique et incassable
- Leurs surfaces à faible affinité –empêchent la liaison des protéines dans les applications de recherche
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
- Non stériles
Specifica
Specifica
| Contenance du bulbe (métrique) | 0,9 ml |
| Description | Pipettes de transfert Samco de 1,7 ml, non stériles, boîte blanche |
| Diamètre (métrique) externe | 4,8 mm |
| Matériau | Polyéthylène basse densité |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduée | Non |
| Quantité | 500/boîte |
| Volume (métrique) | 1,7 ml |
| Longueur (métrique) | 8,7 cm |
| Type | Pipette de transfert à usage spécial |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.