Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert Samco™
Code produit 15307813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,6 ml
13,7 ml
1,7 ml
3,1 ml
4.9 ml
5 ml
5,5 ml
4 ml
7,7 ml
7.7mL
8,0 ml
8,6 ml
8mL
8 ml
9.3mL
9.3 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Contenance du bulbe (métrique):
0,3 ml
0,9 ml
7,4 ml
1.8 ml
2,2 ml
2,4 ml
1,9 ml
3,2 ml
3,2 ml
4,6 ml
4.6mL
4.6 ml
6,0 ml
4.8ml
4.8 ml
Type d’emballage:
20/sachet, 25 sachets/paquet, 8 paquets/boîte.
20 / sac, 400 / sachet
20 / sac, 500 / sachet
4 000/boîte
Emballage individuel 250 / sachet
Emballage individuel 400 / sachet
Emballage individuel 500 / sachet
Emballage individuel, 400 / sachet
Emballage individuel, 500/boîte
En vrac 250/sachet
En vrac 400/boîte
En vrac 400/sachet
En vrac 500/paquet
En vrac 500/sachet
En vrac, 400/boîte
En vrac, 500/boîte
En vrac, 500/sachet
Conditionnement:
250 pièces
400 pièces
4000 pièces
500 pièces
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Contenance du bulbe (métrique) Type d’emballage Conditionnement
15307813 7.7mL Non stérile 3,2 ml En vrac 500/sachet 500 pièces
15337813 8,6 ml Stérile 6,0 ml Emballage individuel, 400 / sachet 400 pièces
15307913 5,5 ml Non stérile 2,4 ml En vrac 500/sachet 500 pièces
11661839 7,7 ml Non stérile 3,2 ml En vrac, 500/boîte 500 pièces
15778257 7,7 ml Stérile 3,2 ml 4 000/boîte 4000 pièces
11367873 7,7 ml Stérile 3,2 ml Emballage individuel, 500/boîte 500 pièces
12394508 8,0 ml Non stérile 4,6 ml En vrac 400/boîte 400 pièces
15327883 3,1 ml Non stérile 2,2 ml En vrac, 400/boîte 400 pièces
15317813 7.7mL Stérile 3,2 ml Emballage individuel 500 / sachet 500 pièces
15327813 7.7mL Stérile 3,2 ml 20/sachet, 25 sachets/paquet, 8 paquets/boîte. 500 pièces
10354470 8 ml Non stérile 4.6 ml En vrac 400/sachet 400 pièces
15357813 8mL Stérile 4.6mL 20 / sac, 400 / sachet 400 pièces
15252089 1,7 ml Non stérile 0,9 ml En vrac 500/sachet 4000 pièces
15337883 4 ml Non stérile 1,9 ml En vrac 400/sachet 400 pièces
15317863 1,7 ml Stérile 0,9 ml Emballage individuel 500 / sachet 500 pièces
15327863 1,7 ml Stérile 0,9 ml 20 / sac, 500 / sachet 500 pièces
15357883 4 ml Stérile 1,9 ml Emballage individuel 400 / sachet 400 pièces
15367883 4 ml Stérile 1,9 ml 20 / sac, 500 / sachet 500 pièces
15397883 5 ml Stérile 1,9 ml Emballage individuel 500 / sachet 500 pièces
15307893 5 ml Stérile 1,9 ml 20 / sac, 500 / sachet 500 pièces
15337893 9.3 ml Non stérile 4.8 ml En vrac 250/sachet 250 pièces
15347893 9.3mL Stérile 4.8ml Emballage individuel 250 / sachet 250 pièces
15357893 9.3mL Stérile 4.8ml 20 / sac, 400 / sachet 400 pièces
15307883 13,7 ml Non stérile 7,4 ml En vrac 500/sachet 500 pièces
15307873 0,6 ml Non stérile 0,3 ml En vrac, 500/sachet 500 pièces
15317883 3,1 ml Non stérile 2,2 ml En vrac, 400/boîte 400 pièces
15377883 4.9 ml Non stérile 1.8 ml En vrac 500/paquet 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Code produit 15307813 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 202
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Évitez toute contamination croisée grâce aux pipettes de transfert équipées d’une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement.
Évitez toute contamination croisée grâce aux pipettes de transfert universelles Thermo Scientific™ Samco™ équipées d’une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement, de conditionnement et d’autoclavage. Les pipettes de transfert Samco sont fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable. Leur surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines importantes due aux interactions. Elles peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation.
Recommandé dans les cas suivants : Applications de recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenance du bulbe (métrique) 3,2 ml
Description Pipettes de transfert à usage général, poire standard, 7,7 ml
Diamètre (métrique) externe 7.9mm
Matériau Polyéthylène basse densité
Stérilité Non stérile
Gouttes/ml 21
Graduée Non
Type d’emballage En vrac 500/sachet
Volume (métrique) 7.7mL
Longueur (métrique) 15.6cm
Type Pipette de transfert à usage général
Jetable Oui