Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert Samco™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15377883
Cambiar vista
Click to view available options
Volume (métrique):
0,6 ml
13,7 ml
1,7 ml
3,1 ml
4.9 ml
5 ml
5,5 ml
4 ml
7,7 ml
7.7mL
8,0 ml
8,6 ml
8mL
8 ml
9.3mL
9.3 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Contenance du bulbe (métrique):
0,3 ml
0,9 ml
7,4 ml
1.8 ml
2,2 ml
2,4 ml
1,9 ml
3,2 ml
3,2 ml
4,6 ml
4.6mL
4.6 ml
6,0 ml
4.8ml
4.8 ml
Type d’emballage:
20/sachet, 25 sachets/paquet, 8 paquets/boîte.
20 / sac, 400 / sachet
20 / sac, 500 / sachet
4 000/boîte
Emballage individuel 250 / sachet
Emballage individuel 400 / sachet
Emballage individuel 500 / sachet
Emballage individuel, 400 / sachet
Emballage individuel, 500/boîte
En vrac 250/sachet
En vrac 400/boîte
En vrac 400/sachet
En vrac 500/paquet
En vrac 500/sachet
En vrac, 400/boîte
En vrac, 500/boîte
En vrac, 500/sachet
Tamaño de la unidad:
250 pièces
400 pièces
4000 pièces
500 pièces
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volume (métrique) Stérilité Contenance du bulbe (métrique) Type d’emballage unitSize
15377883 4.9 ml Non stérile 1.8 ml En vrac 500/paquet 500 pièces
15307813 7.7mL Non stérile 3,2 ml En vrac 500/sachet 500 pièces
15337813 8,6 ml Stérile 6,0 ml Emballage individuel, 400 / sachet 400 pièces
15307913 5,5 ml Non stérile 2,4 ml En vrac 500/sachet 500 pièces
11661839 7,7 ml Non stérile 3,2 ml En vrac, 500/boîte 500 pièces
15778257 7,7 ml Stérile 3,2 ml 4 000/boîte 4000 pièces
11367873 7,7 ml Stérile 3,2 ml Emballage individuel, 500/boîte 500 pièces
12394508 8,0 ml Non stérile 4,6 ml En vrac 400/boîte 400 pièces
15327883 3,1 ml Non stérile 2,2 ml En vrac, 400/boîte 400 pièces
15317813 7.7mL Stérile 3,2 ml Emballage individuel 500 / sachet 500 pièces
15327813 7.7mL Stérile 3,2 ml 20/sachet, 25 sachets/paquet, 8 paquets/boîte. 500 pièces
10354470 8 ml Non stérile 4.6 ml En vrac 400/sachet 400 pièces
15357813 8mL Stérile 4.6mL 20 / sac, 400 / sachet 400 pièces
15252089 1,7 ml Non stérile 0,9 ml En vrac 500/sachet 4000 pièces
15337883 4 ml Non stérile 1,9 ml En vrac 400/sachet 400 pièces
15317863 1,7 ml Stérile 0,9 ml Emballage individuel 500 / sachet 500 pièces
15327863 1,7 ml Stérile 0,9 ml 20 / sac, 500 / sachet 500 pièces
15357883 4 ml Stérile 1,9 ml Emballage individuel 400 / sachet 400 pièces
15367883 4 ml Stérile 1,9 ml 20 / sac, 500 / sachet 500 pièces
15397883 5 ml Stérile 1,9 ml Emballage individuel 500 / sachet 500 pièces
15307893 5 ml Stérile 1,9 ml 20 / sac, 500 / sachet 500 pièces
15337893 9.3 ml Non stérile 4.8 ml En vrac 250/sachet 250 pièces
15347893 9.3mL Stérile 4.8ml Emballage individuel 250 / sachet 250 pièces
15357893 9.3mL Stérile 4.8ml 20 / sac, 400 / sachet 400 pièces
15307883 13,7 ml Non stérile 7,4 ml En vrac 500/sachet 500 pièces
15307873 0,6 ml Non stérile 0,3 ml En vrac, 500/sachet 500 pièces
15317883 3,1 ml Non stérile 2,2 ml En vrac, 400/boîte 400 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Código de producto. 15377883 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 336
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Évitez toute contamination croisée grâce aux pipettes de transfert équipées d’une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement.
Évitez toute contamination croisée grâce aux pipettes de transfert universelles Thermo Scientific™ Samco™ équipées d’une poire intégrée qui élimine toute nécessité de raccordement, de conditionnement et d’autoclavage. Les pipettes de transfert Samco sont fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable. Leur surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines importantes due aux interactions. Elles peuvent être congelées dans de l’azote liquide, ou thermoscellées en vue de leur conservation.
Placez un bouchon sur une poire en caoutchouc correspondante à l’aide de la pipette en verre. Étant donné que l’unité entière est jetable, ces pipettes empêchent la contamination croisée des échantillons et réduisent la contamination en suspension dans l’air pour le personnel. Moulées d’un seul tenant, en LDPE transparent.
  • Capacité : environ 5 ml
  • Fournissent 24 à 26 gouttes/ml
  • Les pipettes universelles incassables éliminent les risques de bris de verre et d’exposition aux matières infectieuses
  • Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
  • Travaillez correctement dès qu’il est nécessaire d’effectuer un transfert rapide et en toute sécurité de liquides
  • Une seule pression suffit pour aspirer 2,0 à 3,3 ml (selon la taille utilisée)
  • Toutes offrent des tailles de gouttes reproductibles
  • Peuvent être scellées et réfrigérées pour le stockage d’échantillons (joint réf. 02-678 Hemato-Seal™ Produit d’étanchéité de tube)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenance du bulbe (métrique) 1.8 ml
Matériau PEBD
Stérilité Non stérile
Gouttes/ml 23
À utiliser avec (application) Research
Graduée Non
Quantité 500/boîte
Type d’emballage En vrac 500/paquet
Volume (métrique) 4.9 ml
Longueur (métrique) 15,4 cm
Type Pipette universelle
Jetable Oui
Mostrar más Mostrar menos
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.