Learn More
WTW™ Flacon d’échantillon
Code produit 10364831
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
250 mL
500 mL
510 mL
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10364831 510 mL 1 pièce
10528591 1000 mL 1 pièce
10518591 500 mL 1 pièce
10283291 250 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10364831 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 209100
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
WTW offre une grande variété de flacons de mesure et de récipients de mesure avec adaptateurs pour mesurer le BSB, la respiration du sol, la dégradabilité selon les normes de l’OCDE 301F, les tests de fermentation, le biogaz et bien plus encore. Ils ont tous été testés dans leurs applications respectives et prennent donc en charge des mesures précises.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 510 mL
À utiliser avec (équipement) DBO
Matériau Verre