Learn More
Fisherbrand™ Plateaux de stockage des échantillons
Code produit 15376548 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Bleu
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15376548 Blanc, Bleu 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15376548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    108.57€ / 10 pièces
    Économisez 21.43€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Séparez les éléments avec les séparateurs inclus ou retirez-les pour le stockage et le transport général des produits.
  • Fabriquées en PP ondulé
  • Résiste à l’humidité, ce qui réduit considérablement les risques de moisissure
  • Léger et robuste pour contenir jusqu’à 24 récipients à échantillons complets
  • Empilable avec d’autres plateaux
  • Les séparateurs amovibles permettent l’utilisation d’une enveloppe externe pour le stockage ou le transport des produits de laboratoire
  • Livré emballé à plat
  • Le pack comprend : 10 plateaux, 10 séparateurs et 5/CS
  • Jetable
Spécification
Type de produit Plateau de stockage
Couleur Blanc, Bleu
Matériau Polypropylène ondulé
Dimensions (L x l x H) 406 x 260 x 89 mm
Comprend Insert amovible
Type d’insert Séparateur à 24 puits