Learn More
Buerkle™ Bécher angulaire pour une utilisation avec la tige télescopique Buerkle™.
Code produit 10383771 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
600 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10383771 600 ml 1 pièce
10140141 1 000 ml 1 pièce
10451183 2 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10383771 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53540050
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le bécher peut être adapté à différentes formes de récipients par un angle de réglage (jusqu’à 90°).
  • PP
  • Pour l’industrie et le traitement des eaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur d’eau
Matériau Polypropylène
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 20,29 oz.
Capacité (métrique) 600 ml
Modèle Angulaire
À utiliser avec (application) Pour l’industrie et le traitement des eaux