Learn More
Heathrow Scientific Pelle d’échantillonnage, non stérile
BIOPHARMA
Code produit 17649790 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
250 ml
500 mL
Dimensions:
195 x 58 x 44 mm (LxWxH)
205 x 40 x 27 mm (LxWxH)
218 x 49 x 33 mm (LxWxH)
255 x 92 x 53 mm
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions Conditionnement
17649790 500 mL 255 x 92 x 53 mm 10 pièces
17609800 60 mL 205 x 40 x 27 mm (LxWxH) 10 pièces
17689790 125 mL 218 x 49 x 33 mm (LxWxH) 10 pièces
17669790 250 ml 195 x 58 x 44 mm (LxWxH) 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17649790 Fournisseur Heathrow Scientific Code fournisseur 120852
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pelles d’échantillonnage durables conçues pour faciliter la récupération des échantillons de granulés, de poudres et de pâtes. Les pelles sont destinées à un usage unique pour empêcher la contamination des échantillons en vrac.
  • Conception durable
    • Grandes ouvertures larges pour faciliter la récupération des échantillons
    • Fond plat pour stabiliser l’échantillon sur une balance ou une surface plane
    • Traçabilité par lot
    • Matériau inerte, exempt d’ESB / EST, incassable
    • Comporte une longue poignée pour accéder aux récipients profonds
  • Récupération sûre de l’échantillon
    • Non stérile
    • Jetables pour garantir l’absence de contamination croisée chimique
    • En PS de qualité alimentaire FDA dans une salle blanche de classe ISO 8
    • Répond aux exigences en matière de contrôle de la qualité et de BPF pour l’échantillonnage
Spécification
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Forme Fond plat
Capacité (métrique) 500 mL
Couleur blanc
Certifications/Conformité REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 et UE 1935/2004
Jetable Usage unique
Type de produit Pelle
À utiliser avec (application) Échantillonnage de granulés, de poudres et de pâtes
Dimensions 255 x 92 x 53 mm
Largeur (métrique) 92 mm
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 255 mm