Learn More
Vitlab™ Récipient polyvalent SAN
Code produit 10393091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10393091 4000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10393091 Fournisseur Vitlab™ Code fournisseur 36491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.90€
    29.27€ / 1 pièces
    Économisez 9.63€
    24% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend un couvercle ajusté. Le récipient polyvalent Vitlabtrade; SAN est idéal pour le stockage étanche à la poussière de petits composants, instruments et ustensiles.
ulliCouleur transparente/liliAvec couvercle ajusténbsp;/liliFond plat à l’intérieur/liliBord extérieur renforcé pour un placement stable/liliIdéal pour le stockage étanche à la poussière de petits composants, instruments et ustensiles/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 4000 ml
Type de bouchon Couvercle
Couleur Transparent
Forme Rectangulaires
À utiliser avec (application) Stockage étanche à la poussière de petits composants, instruments et ustensiles
Type de produit Récipient de stockage
Quantité 1/boîte
Modèle Renforcé
Dimensions (L x l x H) 340 x 230 x 94 mm
Longueur (métrique) 340 mm
Largeur (métrique) 230 mm
Hauteur (métrique) 94 mm