Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Sani-Tech™ SPT-60L
Code produit 30178482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,8 mm
1,2 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,7 mm
4,8 mm
5 mm
6 mm
6,4 mm
7,9 mm
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Diamètre (métrique) externe:
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,4 mm
4,8 mm
5,2 mm
5,6 mm
6,4 mm
6,8 mm
7,9 mm
8 mm
8,8 mm
9,5 mm
10 mm
11,1 mm
12 mm
12,4 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
19,1 mm
Conditionnement:
7.50m
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Conditionnement
30178482 1,2 mm 4,4 mm 7.50m
30178499 2 mm 5,2 mm 7.50m
30178497 3,2 mm 6,8 mm 7.50m
30178468 6,4 mm 7,9 mm 7.50m
30178489 0,8 mm 2,4 mm 7.50m
30178462 1,6 mm 3,2 mm 7.50m
30178458 9,5 mm 14,3 mm 7.50m
30178490 12,7 mm 19,1 mm 7.50m
30178463 7,9 mm 11,1 mm 7.50m
30178464 7,9 mm 12,7 mm 7.50m
30178492 9,5 mm 12,7 mm 7.50m
30178484 9,5 mm 15,9 mm 7.50m
30178476 12,7 mm 15,9 mm 7.50m
30178494 4 mm 8 mm 7.50m
30178475 4,8 mm 6,4 mm 7.50m
30178488 5 mm 12 mm 7.50m
30178502 1,2 mm 4 mm 7.50m
30178472 4,8 mm 11,1 mm 7.50m
30178473 3,2 mm 6,4 mm 7.50m
30178457 11,1 mm 15,9 mm 7.50m
30178500 6,4 mm 11,1 mm 7.50m
30178483 0,8 mm 4 mm 7.50m
30178479 1,6 mm 4 mm 7.50m
30178486 3,2 mm 4,8 mm 7.50m
30178495 4,8 mm 7,9 mm 7.50m
30178474 4,8 mm 9,5 mm 7.50m
30178491 1,6 mm 4,8 mm 7.50m
30178471 2,4 mm 5,6 mm 7.50m
30178470 6 mm 10 mm 7.50m
30178459 6,4 mm 9,5 mm 7.50m
30178496 6,4 mm 12,7 mm 7.50m
30178498 4,7 mm 8,8 mm 7.50m
30178466 8 mm 12,4 mm 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Code produit 30178482 Fournisseur Saint-Gobain Performance Plastics Code fournisseur SPT60L0472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.99€
    130.78€ / 7.5m
    Économisez 54.21€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Sani-Tech™ Le SPT-60L est un tube en silicone vulcanisé au platine de qualité supérieure, conçu pour les opérations pharmaceutiques nécessitant une faible écaillage, une longue durée de vie de la pompe et une grande précision. Elle offre une précision de remplissage inégalée, réduit les sur- et sous-remplissages coûteux et garantit des performances fiables avec une durée de vie de la pompe supérieure à 250 heures.
  • Sani-Tech™ Le SPT-60L est un tube en silicone vulcanisé au platine de qualité supérieure, conçu pour répondre aux normes pharmaceutiques les plus strictes en matière de sécurité et de compatibilité chimique.
  • Fabriqué sous des contrôles de qualité rigoureux, il répond aux normes réglementaires pour un usage pharmaceutique, garantissant sécurité et fiabilité dans les opérations critiques.
  • Spécialement conçu pour répondre aux exigences des opérations pharmaceutiques, garantissant une qualité de production constante et la conformité aux normes de l'industrie.
  • Conçue pour durer, avec une durée de vie moyenne de la pompe supérieure à 250 heures, minimisant ainsi les temps d'arrêt dans les opérations critiques.
  • La durée de vie prolongée de la pompe réduit la fréquence des remplacements de tuyauterie, ce qui permet de gagner du temps et de diminuer les coûts de maintenance globaux.
  • Grâce à un contrôle supérieur de l'écaillage, Sani-Tech™ Le SPT-60L maintient de faibles niveaux d'écaillage sur plusieurs cycles de distribution. Elle minimise la formation de particules pour garantir la propreté. Idéal pour une constance opérationnelle et des environnements de haute pureté.
  • Des tests indépendants ont montré que Sani-Tech™ Le SPT-60L offre une précision de remplissage quatre fois supérieure et une précision deux fois supérieure, garantissant ainsi une distribution de volume fiable.
  • Sani-Tech™ Le SPT-60L a été testé avec une tête de pompe péristaltique à quatre rouleaux à 400 tr/min et sans contre-pression. Elle fait preuve de fiabilité dans divers contextes opérationnels, fonctionnant efficacement à haute vitesse et en utilisation continue, offrant des performances fiables pour les opérations exigeantes et de précision.
  • Il assure un remplissage précis tout en garantissant des volumes de remplissage cibles constants et en renforçant la confiance dans l'emballage.
  • Disponible avec la certification ValPlusTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,047 po
Diamètre (métrique) interne 1,2 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,172 in
Diamètre (métrique) externe 4,4 mm
Longueur totale (impériale) 50 ft.
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (impériale) 0,063 po
Épaisseur (métrique) 1.6 mm
Température min. de fonctionnement (impériale) -80°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -62°C
Quantité d’emballage 1 stérile
Stérilité Non stérile
Couleur Translucide
Dureté 60 (Shore A)
Pression maximale 174 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Type de produit Tube de pompe