Learn More
Cole-Parmer Colliers de serrage sanitaires, acier inoxydable 304
Code produit 30054299 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Taille : 0,5 à 0,75 po
Taille : 1 à 1,5 po
Taille : 2 po
Taille : 2,5 po
Taille : 3 po
Taille : 4 po
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
30054299 Taille : 1 à 1,5 po 1 pièce
30053553 Taille : 2 po 1 pièce
30053043 Taille : 3 po 1 pièce
30054101 Taille : 4 po 1 pièce
30053087 Taille : 2,5 po 1 pièce
30053587 Taille : 0,5 à 0,75 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30054299 Fournisseur Cole-Parmer Code fournisseur 5011843
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéal pour les applications alimentaires, de boissons et —laitières, les raccords sont conformes aux normes FDA et 3A.
Idéal pour les applications générales, alimentaires, de boissons et pharmaceutiques. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de vos tubes. L'acier inoxydable 304 (SS) offre une bonne résistance chimique
Spécification
Certifications/Conformité 3 A;FDA
Port de sortie Pince sanitaire
Comprend Taille : 1 à 1,5 po