Description
- Peut supporter plus de cent cycles d’autoclavage à la vapeur à 134°C
- Peut supporter cinq cycles de stérilisation standard en hôpital à l’aide d’oxyde d’éthylène, sans effets physiques ou chimiques importants
- Peut être stérilisée par rayonnement ionisant de haute énergie
- Stérilisée à des niveaux d’irradiation normaux, 2 Mrad à 3 Mrad
- Peut être utilisée en remplacement de matériaux de pompe traditionnels tels que le néoprène, le butyle et le silicone
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Classe 6 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 8 mm |
| Matériau | Santoprène |
| Longueur totale (métrique) | 1500 cm |
| Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
| À utiliser avec | Pompe péristaltique |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Type de produit | Tube de pompe |