Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en santoprène pour pompe
Code produit 10777871 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
2,4 mm
Conditionnement:
15m
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Épaisseur (métrique) Conditionnement
10777871 3,2 mm 1,6 mm 15m
10152081 1,6 mm 1,6 mm 15m
10529211 4,8 mm 1,6 mm 15m
10509561 4,8 mm 2,4 mm 15m
10060091 6,4 mm 2,4 mm 15m
10786741 6,4 mm 1,6 mm -
10203561 8 mm 1,6 mm 15m
10171411 9,6 mm 2,4 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10777871
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.18€
    107.49€ / 15m
    Économisez 93.69€
    46% de réduction
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser en laboratoire et dans des applications médicales.
  • Peut supporter plus de cent cycles d’autoclavage à la vapeur à 134°C
  • Peut supporter cinq cycles de stérilisation standard en hôpital à l’aide d’oxyde d’éthylène, sans effets physiques ou chimiques importants
  • Peut être stérilisée par rayonnement ionisant de haute énergie
  • Stérilisée à des niveaux d’irradiation normaux, 2 Mrad à 3 Mrad
  • Peut être utilisée en remplacement de matériaux de pompe traditionnels tels que le néoprène, le butyle et le silicone
Spécification
Certifications/Conformité Classe 6
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 3,2 mm
Matériau Santoprène
Longueur totale (métrique) 1500 cm
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
À utiliser avec Pompe péristaltique
Quantité d’emballage 1 unité
Type de produit Tube de pompe