Learn More
Greiner Bio-One Cône de pipette Sapphire, non stérile
Code produit 17394770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
200 μl
300 μl
1 000 μl
Graduations:
0,5, 2, 10 μl
10, 50, 100 μl
200, 500, 1000 μL
Longueur (métrique):
31 mm
51 mm
60,2 mm
82 mm
Longueur (impériale):
1,22 in
2,01 in
2,37 in
3,23 in
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Longueur (métrique) Longueur (impériale) Conditionnement
17394770 200 μl 10, 50, 100 μl 51 mm 2,01 in 1000 pièces
17374770 10 μl 0,5, 2, 10 μl 31 mm 1,22 in 1000 pièces
17304780 300 μl 10, 50, 100 μl 60,2 mm 2,37 in 1000 pièces
17314780 1 000 μl 200, 500, 1000 μL 82 mm 3,23 in 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17394770 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 775350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.49€
    24.71€ / 1000 pièces
    Économisez 16.78€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cônes de pipette Greiner Bio-One Sapphire - Conviennent à toutes les pipettes, exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) détectables et non cytotoxiques.
  • Conviennent à toutes les pipettes courantes, y compris les pipettes multicanaux
  • Exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) détectables
  • Non cyctotoxiques
  • Précision& précision selon ISO 8655
  • En PP vierge hautement transparent
  • Graduations faciles à lire pour vérifier rapidement le volume
  • Traçabilité totale
  • Fabriqués dans l’UE (Autriche) et testés conformément aux normes internationales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 200 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Modèle Étalon
Longueur (impériale) 2,01 in
Longueur (métrique) 51 mm
Certifications/Conformité ISO 9001 ; ISO 8655-6 ; ISO 10993-5
Déclaration de pureté Exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) ; non cytotoxiques
À utiliser avec (application) Distribution manuelle de liquides
Format En vrac
Quantité 15 000 Paquets
Code couleur Jaune
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Socorex, Marque, Gilson Pipetmax, Eppendorf Reference, Eppendorf Research
Graduée Oui
Gamme de produits Saphir
Matériau Polypropylène
Graduations 10, 50, 100 μl