Description
- Débits les plus élevés avec grande surface de filtration
- Aucune perte de protéines grâce à une membrane à faible affinité protéique
- Faible volume mort grâce à un support de membrane optimisé
- Risque de contamination réduit grâce à une unité complète prête à l’emploi
- Peut être utilisé comme système autonome ou avec le Sartolab™ Multistation
Spécification
Spécification
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | Filtre à vide |
| Matériau | Polystyrène |
| Matériau (membrane) | PES |
| Porosité | 0,22 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 50 mL |
| À utiliser avec (équipement) | MultiStation |
| Volume d’échantillon | 50 mL |