Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme du fond | Plat |
| Couleur | Argent |
| Jetable | Réutilisable |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Nacelle |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Nacelle de pesée |
| Dimensions (L x l x H) | 0,5 x 0,2 x 0,1 in |
| Longueur (impériale) | 0,5 in |
| Afficher plus |