Learn More
Sartorius Appareils de mesure Biosart™ 100
Code produit 11813292 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
0,8 μm
Couleur de la grille:
Blanc
Blanc/Noir
Grises/blanches
Noir / blanc
Vert / Vert foncé
Matériau (membrane):
Cellulose régénérée
Nitrate de cellulose
Conditionnement:
Conditionnement individuel
En vrac
Plateaux
Conditionnement:
48 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Couleur de la grille Matériau (membrane) Conditionnement Conditionnement
11813292 0,45 μm Noir / blanc Nitrate de cellulose Plateaux 48 pièces
10669151 0,45 μm Blanc/Noir Nitrate de cellulose Conditionnement individuel 48 pièces
11745805 0,45 μm Blanc/Noir Nitrate de cellulose En vrac 48 pièces
15942530 0,2 μm Blanc/Noir Nitrate de cellulose Plateaux 48 pièces
10164331 0,2 μm Blanc/Noir Nitrate de cellulose Conditionnement individuel 48 pièces
11765805 0,45 μm Blanc/Noir Nitrate de cellulose Plateaux 48 pièces
11775805 0,45 μm Noir / blanc Nitrate de cellulose En vrac 48 pièces
10112802 0,45 μm Vert / Vert foncé Nitrate de cellulose Conditionnement individuel 48 pièces
15952530 0,8 μm Grises/blanches Nitrate de cellulose Plateaux 48 pièces
11795805 0,45 μm Grises/blanches Nitrate de cellulose En vrac 48 pièces
11705815 0,45 μm Blanc Cellulose régénérée Plateaux 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11813292 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 164014706K
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Spécialement conçus pour le test microbiologique des produits pharmaceutiques, alimentaires, de l’eau et d’autres substances liquides. Les appareils de mesure stériles jetables Sartorius™ Biosart™ 100 avec tampon de cellulose et filtre à membrane intégrés sont prêts à l’emploi. Le quadrillage imprimé facilite le comptage pour les numérations plus importantes de bactéries et les micro-colonies, sans pour autant affecter la croissance.
Permettent l’analyse microbiologique de volumes d’échantillons relativement importants comportant peu de microbes, avec la filtration sur membrane comme étape essentielle. Conviennent au test des volumes plus petits en plaçant un échantillon dans quelques ml de solution physiologique stérile de NaCl. Spécialement conçus pour le test microbiologique des produits pharmaceutiques, alimentaires, de l’eau et d’autres substances liquides. Ces instruments stériles jetables avec tampon de cellulose et filtre à membrane intégrés sont prêts à l’emploi. Après la filtration, retirez simplement l’entonnoir de 100 ml pour transformer l’appareil de mesure en boîte de Pétri. Les milieux de culture pour l’humidification du tampon sont disponibles sous forme d’ampoules pratiques en plastique individuellement stérilisées. Unités de filtration prêtes à l’emploi conçues pour être placées sur les bases d’une rampe à vide. Assurent l’identification de toutes les colonies. Différents types d’appareils de mesure sont disponibles : appareils de mesure avec membranes en nitrate de cellulose (ester de cellulose), un matériau assurant une rétention efficace, un débit élevé et une croissance optimale de la colonie. Le quadrillage imprimé facilite le comptage, en particulier pour les numérations plus importantes de bactéries et les micro-colonies, sans pour autant affecter la croissance. Les trois couleurs de filtre différentes, vert, blanc et gris (noir après humidification) apportent le meilleur contraste aux colonies. Les moniteurs à membrane en cellulose régénérée, un matériau qui associe des débits élevés à une grande stabilité chimique, sont parfaits pour les analyses de biocontamination dans le secteur vétérinaire, où beaucoup de produits sont basés sur des solvants.
  • Débit élevé
  • Débit élevé
  • Conditionnement individuel stérile disponible
  • Filtres à membrane certifiés : conformes aux normes ISO 7704
  • Disponible dans différentes couleurs
  • Sans zones adhésives hydrophobes
  • Validé
  • Fonctions de manipulation prêtes à connecter, faciles à utiliser et pratiques
  • Quantité de matériel minimale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau de l’adaptateur Polyéthylène
Certifications/Conformité ISO 7704
Couleur Blanc/Noir
Jetable Usage unique
Type de filtre Filtre à pression prêt à l'emploi
Matériau Polystyrène
Matériau (membrane) Nitrate de cellulose
Porosité 0,45 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 14,5 cm2
À utiliser avec (application) Comptage de colonie, tests de particules et microscopie
Graduations 10 ml
Couleur de la grille Noir / blanc
Conditionnement Plateaux
Matériau du bouchon Polyéthylène
Quantité Lot de 48
Type Entonnoir de filtration
Volume (métrique) 100 ml
Diamètre (métrique) de la membrane 47 mm
Volume d’échantillon 100 mL