Description
Le principal domaine d'application pour Biosart™ 250 Funnels est une analyse microbiologique de volumes d'échantillons relativement importants contenant un faible nombre de microbes, la filtration sur membrane étant une étape essentielle. De plus, le Biosart™ Les entonnoirs de 250 ml conviennent également pour tester de plus petits volumes en plaçant un échantillon dans quelques ml de NaCl physiologique stérile. solution.Biosart™ 250 entonnoirs ont été spécialement conçus pour les tests microbiologiques des produits pharmaceutiques, des aliments, des boissons, de l'eau et autres liquides. Ce sont des entonnoirs en plastique stériles de 250 ml, prêts à l'emploi, conçus pour être placés sur les bases d'un collecteur à vide. UN Sartorius Le filtre à membrane quadrillée est placé sur un support de filtre en acier inoxydable. UN Biosart™ L'entonnoir 250 est simplement installé et l'échantillon est filtré. L’entonnoir est en PP et est suffisamment élastique pour offrir une étanchéité optimale grâce à un bouchon de type à baïonnette. Les graduations sont marquées à 50, 100, 150 et 200 ml pour des volumes d'échantillon suffisamment précis. Le grand diamètre interne garantit un débit élevé. La forme conique permet un rinçage minutieux du système après la filtration. Aucun liquide n’est retenu dans l’entonnoir de filtration. Biosart™ 250 entonnoirs permettent d'effectuer rapidement les filtrations requises dans le cadre de la procédure de routine.
- Rendement total élevé
- Débit élevé
- Conditionnement individuel stérile disponible
- Utilisez un entonnoir stérile neuf pour chaque test afin d’éviter toute contamination croisée
- Plus besoin de saisir les entonnoirs chauds
- La filtration complète est visible
- Fonctions de manipulation prêtes à connecter, faciles à utiliser et pratiques
- Quantité de matériel minimale
- Peut être autoclavé dans une certaine limite
Spécification
Spécification
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | Filtre à pression prêt à l'emploi |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Stérile |
| Zone de filtration | 12,5 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Comptage de colonie, tests de particules et microscopie |
| Graduations | 50 ml |
| Quantité | 50/boîte, emballage stérile |
| Type | Entonnoir Biosart |
| Volume (métrique) | 250 ml |
| Afficher plus |