Description
- À l’aide d’un connecteur rapide de 4 po, les capsules Sartopore 2 150 peuvent être connectées à la sortie d’un système de production d’eau Arium™ Pro, d’eau ultra-pure 611 ou d’un pistolet de distribution Arium™.
- Offre un large spectre de compatibilité chimique de pH 1 à pH 14 avec une faible quantité de substances extractibles
- Les capsules répondent aux exigences des normes de qualité actuelles USP WFI, y compris les évaluations de toxicité, conformément au test de classe VI du plastique USP et au test pour les substances extractibles
- La conception de filtres plissés uniques associée à la structure de pores hautement asymétriques de la membrane permet d’excellents débits et une grande durabilité
- Permet une ventilation facile de la capsule tout en empêchant simultanément la perte de produits lorsqu’elle est placée au point les plus élevés en amont
- Élimine la nécessité d’investir dans des porte-filtres à coût intensif pour les filtres plats
- Membrane en polyéthersulfone hydrophile et hétérogène à double couche
- Membrane filtrante finale : asymétrique, polyéthersulfone
- Membrane de préfiltre : asymétrique, polyéthersulfone
- Polaire de support : polypropylène
- Noyau intérieur : polypropylène
- Raccords : polypropylène
- Boîtier : polypropylène
- Ensemble de la cloche : polycarbonate
- Combinaison de tailles des pores : 0,45 μm + 0,2 μm
- Surface de filtration : 0,015 cm2
- Raccord d’entrée : connecteur rapide de 4 pouces
- Connexion de sortie : connecteur de tube de 6 mm
- Pression différentielle maximale autorisée : 4 bars à 20°C, 2 bars à 80°C
- Contre-pression maximale autorisée : 2 bars à 20°C
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | HIMA et ASTM F-838-05, WFI |
| À utiliser avec (application) | Élimination des particules et filtration stérile des solutions d’injection, des produits thérapeutiques, des produits biologiques, des tampons et de l’eau ultra pure. |
| Type | Capsule à filtre à membrane |