Learn More
Sartorius Stedim Vivaflow™ 200
BIOPHARMA
Code produit 15903040 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
60deg;C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
15903040 60deg;C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15903040 Fournisseur Sartorius Code fournisseur VF20P9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.32€
    575.00€ / 1 pièces
    Économisez 51.32€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
  • Dispose de tous les accessoires nécessaires pour fonctionner avec une pompe de laboratoire
La cassette à flux transversal de laboratoire peut traiter jusqu’à 5 litres pour le surnageant de culture cellulaire et d’autres applications de laboratoire
Cette unité réutilisable peut être utilisée conjointement à une deuxième cassette à flux transversal.
  • Réutilisable
  • Membrane en polyéthersulfone
  • 500 à 5000 mL (17 à 170 oz) gamme de volume
  • 3000 Dalton MWCO
  • Peut être utilisé simultanément avec une autre unité
  • Surnageant de culture cellulaire
  • Concentration virale
  • Dessalage
  • Échange de tampons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Modèle Centrivap
Plage de températures (métrique) 60deg;C
Longueur (impériale) 4,96 in
Hauteur (impériale) 5,43 in
Hauteur (métrique) 0,4 cm
Longueur (métrique) 12,6 cm
Matériau Boîtier en acrylique et canal d’écoulement, support de membrane en polypropylène, joints en silicone et joint torique
Largeur (métrique) 1 cm
Largeur (impériale) 0,39 in
Dimensions (L x l x H) 4,96 x 0,39 x 5,43 po (12,6 x 1 x 0,4 cm)
Volume (métrique) 5000 mL
Comprend Indicateur de pression à ressort en polypropylène et en acier inoxydable, réducteur de débit en polypropylène et tubulure péristaltique en PVC de taille 16 et raccords en nylon
Type Cassette pour écoulement transversal
Volume (impérial) 169,07 oz.