Learn More
Sartorius Système de contrôle de stérilité Sterisart™ NF
Code produit p-4231981 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Méthode de stérilisation:
Irradiation aux rayons gamma
OEt
Comprend:
Adaptateur Luer universel, longue pointe double aiguille, ventilation stérile, cloison nasale
Adaptateur universel Luer, longue pointe à double aiguille, ventilation stérile
Aiguille longue, aiguille de ventilation stérile, cloison nasale
Aiguille longue, aiguille stérile à évacuation stérile
Aiguille longue, ouverture latérale avec pointe solide
Connexion Luer (verrou), aiguille longue compactée, ventilation stérile
Deux pointes à double aiguille de longueurs différentes, l’une stérile ventilée avec septum
Deux pointes à double aiguille de longueurs différentes, ventilées stériles
Long spike à double aiguille, ventilation stérile, cloison nasale
Longue pointe à double aiguille, stérile à évents
Petite pointe à double aiguille, stérile à évents
Petite pointe à double aiguille, ventilée stérile, avec septum
Raccord Luer-Lock femelle
Système de tuyau avec deux pointes métalliques à double aiguille de longueurs différentes
Conditionnement:
10 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Méthode de stérilisation Comprend Conditionnement
10687683 OEt Longue pointe à double aiguille, stérile à évents 10 pièces
11700965 Irradiation aux rayons gamma Long spike à double aiguille, ventilation stérile, cloison nasale 10 pièces
11790955 Irradiation aux rayons gamma Longue pointe à double aiguille, stérile à évents 10 pièces
11720965 Irradiation aux rayons gamma Aiguille longue, aiguille stérile à évacuation stérile 10 pièces
11740965 Irradiation aux rayons gamma Connexion Luer (verrou), aiguille longue compactée, ventilation stérile 10 pièces
11730975 Irradiation aux rayons gamma Raccord Luer-Lock femelle 10 pièces
11750965 Irradiation aux rayons gamma Adaptateur universel Luer, longue pointe à double aiguille, ventilation stérile 10 pièces
11770965 Irradiation aux rayons gamma Système de tuyau avec deux pointes métalliques à double aiguille de longueurs différentes -
11720975 Irradiation aux rayons gamma Aiguille longue, ouverture latérale avec pointe solide 10 pièces
11790965 Irradiation aux rayons gamma Deux pointes à double aiguille de longueurs différentes, ventilées stériles 10 pièces
11710975 Irradiation aux rayons gamma Petite pointe à double aiguille, stérile à évents 10 pièces
11730965 Irradiation aux rayons gamma Aiguille longue, aiguille de ventilation stérile, cloison nasale 10 pièces
15972530 Irradiation aux rayons gamma Petite pointe à double aiguille, ventilée stérile, avec septum 10 pièces
11760965 Irradiation aux rayons gamma Adaptateur Luer universel, longue pointe double aiguille, ventilation stérile, cloison nasale 10 pièces
11700975 Irradiation aux rayons gamma Deux pointes à double aiguille de longueurs différentes, l’une stérile ventilée avec septum 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10687683 Supplier Sartorius Supplier No. 16466ACD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Système entièrement clos destiné à contrôler la stérilité des produits pharmaceutiques, des récipients ouverts, des récipients fermés, des seringues pré-remplies, des poudres et des équipements médicaux. Le système de contrôle de stérilité Sartorius Steri
Les pharmacopées internationales exigent la stérilité complète des produits pharmaceutiques injectés dans le flux sanguin ou pénétrant dans le corps sous la surface de la peau. En tant que fabricant de ces produits, vous êtes tenu de fournir une preuve de stérilité du lot du produit final. Sterisart™ NF est un système entièrement clos pour les tests de stérilité des produits pharmaceutiques. Il se base sur la méthode du filtre à membrane tout en éliminant la procédure de manipulation des filtres. Ainsi, le principal risque de contamination secondaire et de faux positifs est éliminé. Une pompe péristaltique transfère l’échantillon dans les unités de filtration et, après rinçage, les unités de filtration sont remplies du milieu et utilisées pour l’incubation des filtres sans contact avec l’environnement.
  • fiable Sartochem™ membrane
  • Haute rétention des microbes
  • Adsorption faible
  • Stabilité mécanique élevée
  • Pinces pour tubes à code couleur pré-installées
  • Marques graduées faciles à lire
  • Facile à utiliser (plusieurs adaptateurs pratiques disponibles)
  • Identification du numéro de produit / lot
  • Conditionnement imperméable au gaz pour une protection contre les stérilisants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Porosité 0,45 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 15.7 cm
À utiliser avec (application) Contrôle de stérilité
Comprend Longue pointe à double aiguille, stérile à évents
Pression max. 3 bars à 20 °C
Type d’échantillon Liquides
Méthode de stérilisation OEt
Température (impériale) max. 122 °F
Température (métrique) Max 50°C
Volume (impérial) 4 oz
Volume (métrique) 0.12 L
Type de bouchon Sans septum