Learn More
Thermo Scientific™ Concentrateur SpeedVac Savant SPD131DDA
Le concentrateur Thermo Scientific Savant SpeedVac SPD131DDA offre une nouvelle conception compacte, un affichage numérique, deux minuteries indépendantes, une vanne de purge automatique, une chambre téflonnée, profonde et une large évacuation de vapeur pour une meilleure performance.
Spécification
| Vanne de purge | double |
|---|---|
| Matériau de la cuve | PTFE |
| Modèle | SPD131DDA |
| Plage de températures (métrique) | Réglable de 45 ° à 80 ° C , outre de |
| Volume de la prise de vide | énorme |
Description
Le concentrateur Thermo Scientific Savant SpeedVac SPD131DDA offre une nouvelle conception compacte, un affichage numérique, deux minuteries indépendantes, une vanne de purge automatique, une chambre téflonnée, profonde et une large évacuation de vapeur pour une meilleure performance.
Idéal pour l'évaporation des acides forts, bases et solvants organiques agressifs, approuvé pour la chimie combinatoire.
Programmation numérique, utilisation intuitive. Conception modulaire ; Configuration personnalisable de la pompe à vide et du piège froid en fonction de votre application.- Niveau de vide réglable pour éviter de congeler des échantillons
- Doubles vannes de purge automatiques résistantes aux produits chimiques
- Tuyauterie en PTFE
- Couvercle à rayonnement en verre pour une résistance exceptionnelle aux produits chimiques et une capacité de chauffage supplémentaire pour un séchage plus rapide
- Affichage numérique des paramètres de consigne pour un choix de programme facile et sûr
- Minuteries indépendantes pour le chauffage et le fonctionnement
- Chambre à revêtement en PTFE pour une résistance supérieure aux produits chimiques et un nettoyage facile
- Accepte tous les petits rotors SpeedVac standard et le rotor pour plaque de microtitration à deux positions
Spécification
| double | |
| SPD131DDA | |
| énorme | |
| 2 | |
| verre chauffée | |
| 0,1 à 20 torr | |
| 18 in | |
| 14 po | |
| 13 in | |
| £ 44 |
| PTFE | |
| Réglable de 45 ° à 80 ° C , outre de | |
| 2 Deepwell, 6 Shallow Well Microplates | |
| SUMAXSPD | |
| 1 min. to 10 hr. | |
| 18 x 14 x 13 po (450 x 360 x 330 mm) | |
| 450mm | |
| 360mm | |
| 330mm | |
| 20 kg |