Learn More
Thermo Scientific™ Rotors, accessoires pour concentrateurs Savant™ SpeedVac™
Code produit 11738629 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
100 tubes (6 x 50mm)
100 tubes (8 x 29 mm)
12 flacons
24 flacons
28 flacons de scintillation de 60 mm
32 tubes en verre et en plastique
40 tubes en verre et en plastique
4 flacons en forme de poire de 100 ml
60 flacons
6 modèles coniques de 50 ml
72 tubes en verre et en plastique
8 tubes (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm)
Microtubes de 40
Microtubes de 64
Mini-scintillation de 18 x 52 mm
Tubes à centrifuger
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
11738629 Tubes à centrifuger 1 pièce
11758609 100 tubes (6 x 50mm) 1 pièce
11949426 100 tubes (8 x 29 mm) 1 pièce
11798539 12 flacons 1 pièce
11768609 28 flacons de scintillation de 60 mm 1 pièce
11796427 24 flacons 1 pièce
11798589 Mini-scintillation de 18 x 52 mm 1 pièce
11768659 32 tubes en verre et en plastique 1 pièce
11748539 Microtubes de 40 1 pièce
11738539 40 tubes en verre et en plastique 1 pièce
11738619 4 flacons en forme de poire de 100 ml 1 pièce
11708549 60 flacons 1 pièce
11718549 Microtubes de 64 1 pièce
11728629 6 modèles coniques de 50 ml -
11788629 72 tubes en verre et en plastique 1 pièce
10433332 8 tubes (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 11738629 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur RH1015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.00€
    1272.96€ / 1 pièces
    Économisez 267.04€
    17% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les rotors, accessoires pour concentrateurs Thermo Scientific Savant SpeedVac sont conçus pour être utilisés avec les concentrateurs Savant SpeedVac.
Rotors circulaires :
  • Simplicité d’utilisation
  • Les différentes tailles d’orifice de tube permettent d’accueillir différentes tailles d’échantillons
  • Aucun accessoire supplémentaire nécessaire
  • S’adaptent directement dans votre concentrateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tubes à centrifuger : 10 modèles à capacité moyenne coniques de 15 ml
Type Rotor
À utiliser avec (équipement) SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
Capacité Tubes à centrifuger
Modèle RH10-15
Système de rotor Classique