Learn More
Slice™ Scalpel avec lame de rechange
Code produit 16483639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir / orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16483639 Noir / orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16483639 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10568
Quantité Prix
1 25.12€ / 1 pièces
12 23.90€ / 1 pièces
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Possède une poignée plate et fine et comprend une lame Finger-Friendly™
  • Lame incluse : tranchant droit, pointe arrondie (10518), non magnétique, anti-étincelles, non conductrice, chimiquement inerte, compatible autoclave et inoxydable.
  • Poignée légèrement pondérée, équilibrée pour la stabilité
  • Compatible avec toutes les lames de précision de Slice™ .
  • Finger-friendly™ Le tranchant reste affûté 11 fois plus longtemps
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • La lame s’utilise jusqu’à 1 600 degrés Celsius
  • La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
  • Changement de lame sans outil
  • Moins de changements de lame = moins de blessures
Spécification
À utiliser avec (équipement) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longueur (impériale) 5,51 in
Longueur (métrique) 140 mm
Matériau GFN, acier au carbone, PP, oxyde de zirconium
Couleur Noir / orange
À utiliser avec (application) Coupe sécurisée
Comprend 1 lame à pointe arrondie en céramique à bord droit
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 0,23 oz.
Poids (métrique) 6,34 g
Largeur (impériale) 0,39 in
Largeur (métrique) 10 mm
Type de poignée Lame fixe ; poignée plate et fine (4,1 mm d’épaisseur)
Type de produit Scalpel, couteau de précision