Learn More
Kimberly-Clark™ Drap pour table d’examen Scott™
Description
- Housse de canapé double épaisseur
- Solide, résistant aux déchirures et durable
- Idéal pour protéger les banquettes et maintient des niveaux d’hygiène élevés dans les environnements de santé
- Perforé
- Peut être utilisé avec un Scott™ Distributeur de lingettes pour housse de canapé afin de contrôler l'utilisation et de réduire le gaspillage.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rouleaux cliniques |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Tissu AIRFLEX |
| Stérilité | Non stérile |
| Dimensions (L x l) | 37 x 59 cm |
| Longueur (impériale) | 14,6 in |
| Longueur (métrique) | 37 cm |
| Épaisseur | 2 épaisseurs |
| Quantité | 6 rouleaux x 135 feuilles |
| Largeur (impériale) | 23,2 in |
| Afficher plus |