Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Contrôle Slimroll™ Essuie-mains en papier 1 pli en rouleau 6623, 6 rouleaux
Code produit 17122242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
6 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17122242 Blanc 6 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17122242 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6623
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Slimroll Les serviettes à mains en relief de marque favorisent le respect des règles d'hygiène des mains dans les environnements où l'espace est limité et l'hygiène primordiale.
6 x 165 m = 3 960 feuilles, blanches, 1 pli Slimroll Serviettes roulées (990 m au total) Slimroll Le rouleau d'essuie-mains en papier blanc contient 165 m d'essuie-mains jetables, monoplis et gaufrés, soit l'équivalent de 660 feuilles d'essuie-mains. Scott Les serviettes en rouleau Control Gentle, estampillées de la marque, sont désormais plus résistantes, durent plus longtemps et sont douces pour la peau, pour un séchage fréquent des mains dans les environnements où le respect des règles d'hygiène des mains est essentiel. Airflex La technologie de ces essuie-mains en papier offre une absorption supérieure, pour un séchage des mains efficace et rapide, réduisant ainsi les déchets et les risques de contamination croisée. Certifiés pour le contact alimentaire et certifiés Écolabel européen, ils sont compatibles avec le distributeur d'essuie-mains Aquarius, disponible en blanc (7955) ou noir (7956), un modèle plus compact et notre distributeur le plus hygiénique. Améliorez votre expérience sanitaire avec des produits fiables et familiers. Scott Solutions de contrôle des sanitaires, conçues pour faciliter la conformité aux normes en vigueur sur le lieu de travail. Scott Contrôle Slimroll Les serviettes roulées sont conçues pour les environnements à espace restreint où l'hygiène au travail et dans les sanitaires est une priorité. Le rouleau d'essuie-mains en papier doux à une épaisseur, orné du gaufrage de la marque, est conçu pour respecter la peau et offre une douceur accrue pour un séchage des mains répété, ce qui contribue à améliorer le respect des règles d'hygiène des mains par le personnel. Scott Contrôle Slimroll Les serviettes pour les mains sont désormais plus résistantes et durent plus longtemps. L'unique Airflex La technologie intégrée aux serviettes jetables offre une absorption supérieure, permettant un séchage des mains efficace et rapide et générant moins de déchets. Certifié pour le contact alimentaire et écolabel européen. Scott Contrôle Slimroll Les rouleaux d'essuie-mains en papier sont compatibles avec le distributeur d'essuie-mains en rouleau Aquarius à nettoyage en un seul passage, en blanc (code 7955) ou en noir (code 7956), un distributeur d'essuie-mains en papier plus compact et notre distributeur d'essuie-mains en papier le plus hygiénique disponible. Ce distributeur est entièrement fermé, ce qui garantit que les utilisateurs ne toucheront que la serviette qu'ils utilisent pour se sécher les mains, et nos distributeurs sans contact réduisent le risque de contamination croisée afin de renforcer les normes d'hygiène. L'efficacité n'est pas compromise avec Scott Contrôle Slimroll Rouleau de papier essuie-tout blanc. Le système innovant de rouleau de remplacement inépuisable dans le compatible Kimberly-Clark Les distributeurs de serviettes en papier permettent d'insérer un rouleau de remplacement dans le système avant que le rouleau d'origine ne soit épuisé, assurant ainsi une transition en douceur entre les rouleaux afin de minimiser le gaspillage et de garantir qu'il n'y ait aucune interruption dans la capacité de vos utilisateurs à maintenir des normes d'hygiène optimales. 6 x 165 m = 3 960 feuilles, blanches, 1 pli Slimroll serviettes à main roulées (990 m au total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rouleau de serviette
Longueur (impériale) 1.47 ft.
Longueur (métrique) 165 m
Largeur (impériale) 15,5 in
Largeur (métrique) 19,8 cm
Matériau Papier
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 165 m x 19,8 cm
Format Slimroll
À utiliser avec (application) Pour le séchage fréquent des mains dans des environnements à espace restreint et critiques en termes d’hygiène
À utiliser avec (équipement) Distributeur d’essuie-mains One-Wipe-Clean Aquarius™ Slimroll™ blanc ou noir
Quantité d’emballage Paquet de 6, soit 3960 feuilles au total
Certifications / conformité (Europe) Certifié Écolabel européen, certifié pour le contact alimentaire