Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Essuie-mains en papier pliables 1 pli 6633, paquets de 25
Code produit 11874351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
31,5 x 20,6 cm
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11874351 31,5 x 20,6 cm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11874351 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6633
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les serviettes à mains, grâce à leur conception astucieuse à pliage imbriqué, ne se déchirent pas et distribuent une serviette à la fois. Airflex Cette technologie garantit que chaque housse reste absorbante même lorsqu'elle est mouillée.
25 paquets x 175 feuilles blanches, 1 pli (4 375 feuilles au total) Chaque paquet de Scott Les serviettes jetables multi-plis contiennent 25 feuilles blanches de 175 mm, 1 pli (4 375 au total). Ces serviettes blanches multi-plis se distribuent une à une, réduisant ainsi le gaspillage. Elles sont fabriquées à partir d'un matériau unique. Airflex Ces serviettes de toilette sont douces, résistantes et très absorbantes, même mouillées. FSC certifié compatible avec les distributeurs de serviettes pliées Aquarius (codes produits 6945 et 7171) et Kimberly-Clark Professional Distributeurs de serviettes pour les mains (codes produits 9962 et 8971) Scott Les essuie-mains multi-plis sont plus doux, plus absorbants et plus résistants que les essuie-mains en papier classiques, offrant une qualité constante à un prix abordable. Sa conception ingénieuse à pliage imbriqué empêche les serviettes de se déchirer lorsqu'on les retire du distributeur et garantit qu'une seule serviette de bain est distribuée à la fois, réduisant ainsi les dégâts et le gaspillage. L'unique Airflex La technologie garantit que chaque petite serviette de toilette à une épaisseur est absorbante et résistante, même mouillée, empêchant ainsi la serviette blanche de devenir détrempée ou de se déchirer. Ces essuie-mains en papier sont fabriqués à partir de 60 % de fibres recyclées et sont FSC Certifié FSC, ce qui garantit que chaque essuie-tout est fabriqué à partir de bois provenant de forêts certifiées FSC ou en contient. Ces forêts sont gérées de manière à répondre aux besoins sociaux, économiques et écologiques des générations présentes et futures. Dimensions individuelles des feuilles : 31,5 cm (L) x 20 cm (l). Compatible avec les distributeurs d'essuie-mains pliés Aquarius (codes produits 6945 et 7171) et Kimberly-Clark Professional Distributeurs de serviettes pour les mains (codes produits 9962 et 8971). 25 paquets x 175 feuilles blanches, 1 pli (4 375 feuilles au total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Serviette à mains pliable
Longueur (impériale) 2 ft.
Longueur (métrique) 31,5 cm
Largeur (impériale) 15,5 in
Largeur (métrique) 20,6 cm
Matériau Papier
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 31,5 x 20,6 cm
Format Multiplié
À utiliser avec (application) Zones de contact alimentaire, bureaux, toilettes d'hôtel
Épaisseur 1 pli