Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess™ NATURA™ Essuie-mains en papier plié 2 plis, paquets de 20
Code produit 10311962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
250 x 330 mm
500 x 250 mm (19,7 x 9,8 in)
Conditionnement:
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10311962 500 x 250 mm (19,7 x 9,8 in) 20 pièces
12698845 250 x 330 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10311962 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    108.27€ / 20 pièces
    Économisez 88.73€
    45% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Serviettes de toilette individuelles durables pliées en forme de « C », fabriquées en Allemagne avec des fibres 100 % recyclées. Ange bleu, FSC et certifiée par l'Écolabel européen pour une garantie environnementale supplémentaire. Certifiés pour le contact alimentaire.
20 paquets x 84 feuilles blanches, 2 plis (1 680 au total) Serviettes de toilette individuelles pliées en « C » fabriquées en Allemagne avec des fibres 100 % recyclées Une solution pratique, homogène et durable Ange Bleu FSC et certifiée Écolabel européen pour une assurance environnementale supplémentaire. Certifié pour le contact alimentaire. Compatible avec le distributeur d'essuie-mains pliés Aquarius blanc (code produit 6954). Pour une solution pratique, uniforme et durable, choisissez Hostess. NATURA Serviettes pour les mains. Serviettes individuelles pliées en forme de « C », fabriquées en Allemagne avec des fibres 100 % recyclées. Compatible avec le distributeur de serviettes à mains pliées Aquarius en blanc (code produit 6954). Ange bleu, FSC et certifiée Écolabel européen pour une assurance environnementale supplémentaire. Certifiés pour le contact alimentaire. Chaque boîte contient 20 paquets de 140 feuilles double épaisseur de 25 cm x 33 cm. Feuilles 20 x 140, 2 plis (2 800 au total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Serviette pliée
Longueur (impériale) 1.93 ft.
Longueur (métrique) 500 mm
Largeur (impériale) 1.18 ft.
Largeur (métrique) 36 cm
Matériau Papier
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 500 x 250 mm (19,7 x 9,8 in)
Format Pliage en C
À utiliser avec (application) Toilettes à forte fréquentation dans les environnements de travail et les espaces publics
Épaisseur 2 plis