Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Slimroll™ Essuie-mains en papier 1 pli, 6 rouleaux
Description
6 rouleaux de 165 m d'essuie-tout blancs (990 m au total) Chaque rouleau de Scott Slimroll Le paquet d'essuie-mains contient 165 mètres de papier essuie-tout blanc à une épaisseur. Slimroll Sa conception ultra-compacte permet de combiner davantage d'essuie-mains jetables par rouleau, optimisant ainsi l'espace et réduisant la fréquence de remplacement des rouleaux. Fabriqué à partir d'un matériau unique Airflex Grâce à leur technologie, ces essuie-mains jetables sont doux, résistants et très absorbants, même mouillés. Idéaux pour les zones à fort passage, ces essuie-mains jetables sont certifiés pour le contact alimentaire et portent l'Écolabel européen. Compatibles avec une variété de systèmes Aquarius et Kimberly-Clark Professional Slimroll Distributeurs d'essuie-mains : Améliorez votre expérience dans les sanitaires avec des distributeurs fiables et familiers. Scott Des solutions pour sanitaires conçues pour vous aider à respecter les normes d'hygiène sans compromettre la qualité et le rapport qualité-prix. Scott Slimroll Les essuie-mains en papier sont conçus pour être plus doux, plus absorbants et plus résistants que les essuie-mains en papier classiques, offrant une qualité constante à un prix abordable. L'unique Airflex La technologie garantit que ces serviettes jetables légères à une seule épaisseur sont absorbantes et résistantes, même mouillées, les empêchant de devenir détrempées ou de se déchirer. Scott Slimroll Les essuie-mains en papier, destinés aux distributeurs, sont fabriqués à partir de fibres 100 % recyclées et portent l'Écolabel européen ; votre garantie qu'ils sont fabriqués de manière responsable à chaque étape du processus. Ces essuie-tout sont également certifiés pour le contact alimentaire, ce qui les rend idéaux pour les zones de contact alimentaire et les toilettes très fréquentées des bureaux et des hôtels. L'intelligent Slimroll Grâce à cette conception, vous pouvez insérer davantage d'essuie-mains par rouleau dans vos distributeurs, ce qui réduit la fréquence des recharges. Compatible avec le Verseau Slimroll Distributeurs de serviettes pour les mains (codes produits 6953 et 6969) et Kimberly-Clark Professional Slimroll Distributeur de serviettes en rouleau (code produit 9960). Dimensions individuelles des feuilles : 19,8 cm (L). 6 rouleaux de papier essuie-tout de 165 m chacun (990 m au total)
Specifications
Specifications
| Type de produit | Serviette en rouleau standard |
| Longueur (impériale) | 1.47 ft. |
| Longueur (métrique) | 165 m |
| Largeur (impériale) | 15,5 in |
| Largeur (métrique) | 200 mm |
| Matériau | Papier |
| Poids de base | 5,94kg (13,068 lbs) |
| Certifications/Conformité | ISO 14001, ISO 9001 |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 165 m x 19,8 cm (541,3 pi x 7,8 in) |
| Show More |