Learn More
Gosselin™ Pinces pour bouchon à vis avec poignée amovible
Code produit 15408804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 mL
125 mL
180 mL
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15408804 180 mL 100 pièces
15488794 40 mL 250 pièces
15498794 125 mL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15408804 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur TAT53C01
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Plongez en toute confiance. Les louches à bouchon à vis Gosselin™ avec poignée amovible empêchent les déversements avec les bouchons à vis et l’arbre amovible.
  • Récipients bleus en PP
  • Poignée amovible
  • Résistance aux chocs
  • Emballage individuel dans des sachets à glissière unitaires inviolables
  • Informations de traçabilité sur chaque sachet
  • Niveau de stérilité SAL 10
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Capacité (métrique) 180 mL
Stérilité Stérile
Couleur Bleu
Diamètre (métrique) externe 52 mm
Hauteur (métrique) 102 mm
Longueur (métrique) de la poignée 305 mm, récipient inclus