Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour microtubes à centrifuger
Code produit 10357762 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Blanc
Bleu
Dosage : Noir, bleu, vert, naturel, orange, rose, rouge, violet, blanc, jaune (ambré non inclus)
Jaune
Naturel
Noir
Orange
Rose
Rouge
Vert
Violet
Type de produit:
Bouchon à vis avec joint torique
Bouchon à vis avec joint torique, bleu, bouchon non stérile uniquement, sans tube
Bouchon à vis avec joint torique, jaune, bouchon non stérile uniquement, sans tube
Bouchon à vis avec joint torique, naturel, bouchon non stérile uniquement, sans tube
Bouchon à vis avec joint torique, orange, bouchon non stérile uniquement, sans tube
Bouchon à vis avec joint torique, rouge, bouchon non stérile uniquement, sans tube
Bouchon à vis avec joint torique, vert, bouchon non stérile uniquement, sans tube
Capuchon de vis d’attache avec joint torique
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Fit for Purpose:
Prêt pour la PCR
Prêts pour la PCR
Stérile et prêt pour la PCR
Stériles et prêts pour la PCR
Conditionnement:
5000 pièces
48 product options available for selection
Product selection table with 48 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de produit Stérilité Fit for Purpose Conditionnement
10357762 Vert Bouchon à vis avec joint torique, vert, bouchon non stérile uniquement, sans tube Non stérile Prêt pour la PCR -
10695693 Ambré Bouchon à vis avec joint torique Non stérile Prêts pour la PCR 5000 pièces
16255570 Ambré Bouchon à vis avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16265570 Noir Bouchon à vis avec joint torique Non stérile Prêts pour la PCR 5000 pièces
16275570 Noir Bouchon à vis avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
10571303 Bleu Bouchon à vis avec joint torique, bleu, bouchon non stérile uniquement, sans tube Non stérile Prêt pour la PCR 5000 pièces
16285570 Bleu Bouchon à vis avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16295570 Vert Bouchon à vis avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
13107673 Naturel Bouchon à vis avec joint torique, naturel, bouchon non stérile uniquement, sans tube Non stérile Prêt pour la PCR 5000 pièces
16265580 Naturel Bouchon à vis avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
10042102 Orange Bouchon à vis avec joint torique, orange, bouchon non stérile uniquement, sans tube Non stérile Prêt pour la PCR 5000 pièces
16225580 Orange Bouchon à vis avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16235580 Rose Bouchon à vis avec joint torique Non stérile Prêts pour la PCR 5000 pièces
16245580 Rose Bouchon à vis avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
10625893 Rouge Bouchon à vis avec joint torique, rouge, bouchon non stérile uniquement, sans tube Non stérile Prêt pour la PCR 5000 pièces
16255580 Rouge Bouchon à vis avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16215610 Violet Bouchon à vis avec joint torique Non stérile Prêts pour la PCR 5000 pièces
16225610 Violet Bouchon à vis avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16235610 Blanc Bouchon à vis avec joint torique Non stérile Prêts pour la PCR 5000 pièces
16245610 Blanc Bouchon à vis avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
10002092 Jaune Bouchon à vis avec joint torique, jaune, bouchon non stérile uniquement, sans tube Non stérile Prêt pour la PCR 5000 pièces
16255610 Jaune Bouchon à vis avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16205580 Dosage : Noir, bleu, vert, naturel, orange, rose, rouge, violet, blanc, jaune (ambré non inclus) Bouchon à vis avec joint torique Non stérile Prêts pour la PCR 5000 pièces
16215580 Dosage : Noir, bleu, vert, naturel, orange, rose, rouge, violet, blanc, jaune (ambré non inclus) Bouchon à vis avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16285580 Ambré Capuchon de vis d’attache avec joint torique Non stérile Prêts pour la PCR 5000 pièces
16295580 Ambré Capuchon de vis d’attache avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16215590 Noir Capuchon de vis d’attache avec joint torique Non stérile Prêts pour la PCR 5000 pièces
16225590 Noir Capuchon de vis d’attache avec joint torique Stérile Stérile et prêt pour la PCR 5000 pièces
16205590 Bleu Capuchon de vis d’attache avec joint torique Non stérile Prêts pour la PCR 5000 pièces
16235590 Bleu Capuchon de vis d’attache avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16245590 Vert Capuchon de vis d’attache avec joint torique Non stérile Prêts pour la PCR 5000 pièces
16255590 Vert Capuchon de vis d’attache avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16275580 Naturel Capuchon de vis d’attache avec joint torique Non stérile Prêts pour la PCR 5000 pièces
16245600 Naturel Capuchon de vis d’attache avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16285590 Orange Capuchon de vis d’attache avec joint torique Non stérile Prêts pour la PCR 5000 pièces
16295590 Orange Capuchon de vis d’attache avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16205600 Rose Capuchon de vis d’attache avec joint torique Non stérile Prêts pour la PCR 5000 pièces
16215600 Rose Capuchon de vis d’attache avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16225600 Rouge Capuchon de vis d’attache avec joint torique Non stérile Prêts pour la PCR 5000 pièces
16235600 Rouge Capuchon de vis d’attache avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16255600 Violet Capuchon de vis d’attache avec joint torique Non stérile Prêts pour la PCR 5000 pièces
16265600 Violet Capuchon de vis d’attache avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16275600 Blanc Capuchon de vis d’attache avec joint torique Non stérile Prêt pour la PCR 5000 pièces
16285600 Blanc Capuchon de vis d’attache avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16295600 Jaune Capuchon de vis d’attache avec joint torique Non stérile Prêts pour la PCR 5000 pièces
16205610 Jaune Capuchon de vis d’attache avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
16265590 Dosage : Noir, bleu, vert, naturel, orange, rose, rouge, violet, blanc, jaune (ambré non inclus) Bouchon à vis avec joint torique - Prêt pour la PCR 5000 pièces
16275590 Dosage : Noir, bleu, vert, naturel, orange, rose, rouge, violet, blanc, jaune (ambré non inclus) Capuchon de vis d’attache avec joint torique Stérile Stériles et prêts pour la PCR 5000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 48 options available.
48 options
Code produit 10357762 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3471G
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Évitez les fuites dans des conditions difficiles grâce à ces bouchons à vis pour microtubes à centrifuger dotés de joints toriques, qui sont optimisés pour sécuriser le stockage à court terme à basse température.
Les bouchons à vis des micro-tubes Thermo Scientific™ avec joint torique sont conçus pour créer un joint sûr avec le micro-tube Thermo Scientific offrant une protection pure pour les applications de préparation, transfert et stockage des échantillons.
Les versions à bouchon captif et non captif sont disponibles dans toute la gamme de couleurs.
La version non stérile est exempte de RNase / DNase, d’ADN humain et de souris, de pyrogènes et d’endotoxines.
La version stérilisée par faisceau d’électrons est exempte de RNase / DNase, d’ADN humain et de souris, de pyrogènes, d’endotoxines, d’ATP et d’inhibiteur de PCR.
Résine de PP 100 % vierge spécialement sélectionnée pour des applications biologiques et à haute clarté.
La conception, l’épaisseur et la sélection des matériaux du joint torique ont été optimisées pour offrir des caractéristiques de protection pour des capacités d’étanchéité, d’interaction biologique et de température maximales. Le joint torique de couleur noire est fabriqué en EPDM.
Bouchons moletés qui améliorent la préhension lors de l’ouverture et de la fermeture du tube.
Bloc-notes de bouchon dépoli pour faciliter le marquage et l’identification du produit.
Bouchons de couleur proposés en plusieurs options de couleur, idéales pour la séparation, le codage et le suivi des échantillons. Bouchons de couleur ambrée idéaux pour une protection UV de 1,22 % de transmittance entre 220 et 500 nm.
Bouchons attachés qui restent fixés au tube d’échantillons, mais peuvent tourner entièrement pour plus de praticité — le bouchon à vis attaché est idéal lorsqu’un bouchon doit impérativement rester avec le même tube. Bouchons non attachés disponibles.
Plage de FCR de 18 000 à 25 000 x g.
Plage de températures de -80°C à +95°C. Stockage à court terme à -80°C, -20°C, sur glace sèche et glace humide. Stockage à court terme dans du LN2 en phase vapeur et convient à une congélation flash par immersion rapide dans du LN2.
Couple manuel / à la main : Standard : 0,125 lbf.in à 2,5 lbf.in ; métrique : 1,412 Ncm à 28,24 Ncm.
Couple automatisé / robotique standard : 1,312 lbf.in à 2,5 lbf.in ; métrique : 14,83 Ncm à 28,24 Ncm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bouchon à vis avec joint torique, vert, bouchon non stérile uniquement, sans tube
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Tube et bouchon en PP vierge ultratransparent, joint torique en EPDM, Ethylene Propylene
Couleur Vert
Conditionnement 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte
Déclaration de pureté Non stériles, exempts de : RNase / DNase, ADN humain et de souris, pyrogènes et endotoxines, ATP, inhibiteur de PCR
Propriété de liaison Oui, à faible liaison et à faible rétention
Couple max. Couple manuel : Standard : 0,125 lbsf.po à 2,5 lbsf.po ; métrique : 1,412 Ncm à 28,24 Ncm. Norme relative au couple automatisée et robotique : 1,312 lbsf.po à 2,5 lbsf.po ; métrique : 14,83 Ncm à 28,24 Ncm
Plage de températures (métrique) Stockage frigorifique : -80°C à +95°C Azote liquide : Phase vapeur et congélation instantanée à court terme acceptables, non recommandées pour le stockage par immersion dans du LN2
Stérilité Non stérile
FCR max. 25,000 ×g
Fit for Purpose Prêt pour la PCR
Afficher plus Afficher moins
Les bouchons et microtubes à bouchon à vis ne sont pas recommandés pour l’autoclave.Options stériles disponibles.
Non conçus pour la submersion et le stockage dans du LN2 en phase liquide.