Learn More
Axygen™ Tubes de transport à bouchon à vis
Code produit 12559107 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
Comprend:
Tubes avec bouchons
Tubes uniquement
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
500 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Capacité (métrique) Comprend Conditionnement
12559107 Stérile 5 mL Tubes avec bouchons 500 pièces
11374205 Non stérile 5 mL Tubes avec bouchons 1000 pièces
11310375 Non stérile 10 mL Tubes avec bouchons 1000 pièces
12501288 Non stérile 10 mL Tubes uniquement 2000 pièces
12565677 Non stérile 5 mL Tubes uniquement 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12559107 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur SCT5MLS
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Tubes avec bouchons
Volumes des tubes de 5 à 10 mL
Gradués par incréments de 1,0 ml
  • Marques de graduation à intervalles de 1,0 ml
  • Grande surface d’écriture dépolie pour l’identification des échantillons
  • L’ajustement parfait du tube et du bouchon assure une étanchéité anti-fuite
  • La force G maximale est de 20 000 FCR.
  • Sans ADN humain
Pour le bouchon, voir le numéro de cat. SC-B-510.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Bouchon à vis
Certifications/Conformité Sans DNase, apyrogène
Couleur de bouchon Bleu
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (métrique) 5 mL
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Comprend Tubes avec bouchons
Nb par paquet 25/Bte
Conditionnement 25/sachet, 20/boîte
Stérilité Stérile
Graduated Oui
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube de transport autoportant à bouchon à vis