Learn More
Labcon™ Bouchons à vis avec joint en élastomère pour microtubes SuperClear™
Description
- Pour microtubes à centrifuger SuperClear™
- Avec joint en élastomère intégré
- Le bouchon comprend une surface de préhension douce
- Sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de PP de classe USP VI
- Fabriqué aux É
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 12,7 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Violet |
| Format | Emballé |
| Hauteur (métrique) | 6,1 mm |
| Nb par paquet | 500/paquet |
| Nbre par carton | 5000/Carton |
| Quantité | 500 bouchons/sachet, 10 sachets/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 0,5 à 2 ml |