Learn More
SCAT Bouchons à vis pour flacons de laboratoire Schott Duran™
Code produit 15347439 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15347439 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15347439 Fournisseur SCAT Code fournisseur 199011
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bouchons à vis pour flacons de laboratoire en verre borosilicaté.
  • Excellente résistance chimique
  • Grande résistance à la température
  • Expansion thermique minimale offrant une résistance relativement élevée aux changements de température
Spécification
Taille du bouchon GL45
Type de produit Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Polypropylène
Couleur Bleu
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Flacons Schott Duran™
Diamètre du filetage GL45