Learn More
Buerkle™ Fermeture à vis avec embout
Code produit 10372102 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Jerrican à filetage DIN50
Jerrican à filetage DIN60
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10372102 Jerrican à filetage DIN60 1 pièce
10240322 Jerrican à filetage DIN50 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10372102 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 14279100
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce bouchon est conçu pour être utilisé avec un jerrycan à filetage DIN50 ou DIN60.
  • À utiliser avec un jerrican fileté DIN50 ou DIN60
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bouchon à vis avec robinet pour jerricans
À utiliser avec (équipement) Jerrican à filetage DIN60
Nb par paquet 1
Type de produit Bouchon de robinet