Learn More
Kautex™ Bouchons à vis
Code produit 10095851
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 100 ml
Flacon de 1500/2500/4000 mL
Flacon de 250/350 ml
Flacon de 50 ml
Diamètre (métrique):
28 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Diamètre (métrique) Conditionnement
10095851 Flacon de 1500/2500/4000 mL 80 mm 1 pièce
12408641 Flacon de 50 ml 28 mm 1 pièce
11900487 Flacon de 100 ml 32 mm 100 pièces
10242833 Flacon de 250/350 ml 45 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10095851 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000073775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.12€
    1.74€ / 1 pièces
    Économisez 1.38€
    44% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en polypropylène pour une excellente résistance chimique. Les bouchons à vis Kautex™ sont des bouchons robustes conçus pour les flacons en PEHD à col large Kautex™.
  • Approbation de l’ONU pour les solides lorsque les bouchons sont utilisés avec les flacons associés
  • Anneau inviolable
  • Le joint conique fournit un bouchon étanche
  • Disponible pour s'adapter aux bouteilles d'une capacité de 50 à 4000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Comprend Anneau inviolable et joint conique
À utiliser avec (équipement) Flacon de 1500/2500/4000 mL
Diamètre (métrique) 80 mm
Type de produit Bouchon à vis