Learn More
Fisherbrand™ Cuve cylindrique à col vissé en verre transparent
Code produit 15692757 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
125 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15692757 50 ml 125 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15692757
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Peuvent être utilisées pour des échantillons de sols.
  • 50 ml
  • Col à vis ND40
Note:  Couvercle vendu séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Couleur Concluant
Matériau Verre
Nb par paquet 88
Conditionnement Boite en PP
Clarity Transparent
Hauteur (métrique) 69 mm
Diamètre (métrique) 44 mm
Type de bouchon Bouchon à vis de 40 mm (vendu séparément)
Forme Cylindrique
Type de produit Cuve